Learn More
Biodesign™ Système de stockage de gel en classeur GelFile, et 20 feuilles de protection de gel, 2 gels par feuille pour des gels jusqu’à 180 mm x 255 mm de BioDesign
Description
Stocke, organise et expose des gels d’agarose et de polyacrylamide séchés
- Chaque classeur BioDesign GelFile™ contient de solides pages en vinyle transparent avec des pochettes et des fonds blancs
- Les pages sont chimiquement neutres et il est garanti qu’elles n’altéreront pas vos gels séchés ou ne jauniront pas pendant DIX ans
- Les gels séchés sont conservés à plat pour un stockage à long terme sans ridage
- Protège les gels de l’humidité, des déversements accidentels et des dommages possibles
- Le fond blanc permet une comparaison optimale entre les gels
- Chaque classeur GelFile™ BioDesign peut contenir jusqu’à 20 à 25 pages
- Un porte-étiquette transparent sur la tranche vous permet de personnaliser chaque classeur
Spécification
Spécification
| Dimensions de gel | 18 x 25.5 cm |
| Quantité | 1 classeur, 20 feuilles de protection pour gel |
| Type de produit | Système de stockage de gel, classeur de stockage de gel |