Learn More
Biodesign™ Système de stockage de gel en classeur GelFile, classeur uniquement avec porte-étiquette transparent de BioDesign
Description
Stocke, organise et expose des gels d’agarose et de polyacrylamide séchés
- Chaque classeur BioDesign GelFile™ contient de solides pages en vinyle transparent avec des pochettes et des fonds blancs
- Les pages sont chimiquement neutres et il est garanti qu’elles n’altéreront pas vos gels séchés ou ne jauniront pas pendant DIX ans
- Les gels séchés sont conservés à plat pour un stockage à long terme sans ridage
- Protège les gels de l’humidité, des déversements accidentels et des dommages possibles
- Le fond blanc permet une comparaison optimale entre les gels
- Chaque classeur GelFile™ BioDesign peut contenir jusqu’à 20 à 25 pages
- Un porte-étiquette transparent sur la tranche vous permet de personnaliser chaque classeur
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 classeur |
| Type de produit | Classeur de stockage de gel |