Learn More
Gélatine, granulaire, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10075660 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10075660 500 g Flacon en plastique 500g
10453655 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10075660 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 410875000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.10€
    44.65€ / 500g
    Économisez 4.45€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 21-07-2026
Ajouter au panier
La gélatine, numéro CAS 9000-70-8, également connue sous le nom de gélatine de type A, dérivée de la peau de porc, est un composé gélifiant utilisé dans l’électrophorèse et les cultures cellulaires in vitro.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• La gélatine dérivée de la peau de porc est une poudre créée à partir de la digestion acide du collagène et est également connue sous le nom de gélatine de type A.
•Elle comprend un mélange hétérogène de protéines solubles dans l’eau de masses moléculaires moyennes élevées, y compris la glycine, la proline et l’hydroxyproline
Applications
• La gélatine a été utilisée dans la culture cellulaire de revêtement in vitro pour améliorer l’adhérence des lignées cellulaires • Elle est ajoutée aux réactions de PCR afin de stabiliser l’ADN polymérase Taq
•Elle peut être utilisée comme réactif de blocage dans plusieurs techniques biologiques, notamment le transfert Western, l’ELISA et l’immunochimie
•Elle peut être appliquée dans des dosages de microencapsulation pour permettre la libération de biomolécules actives, car il s’agit d’un polymère biocompatible
•Elle est utilisée comme composant du milieu pour la différenciation des espèces en bactériologie et en autoradiographie en microscopie optique
• Elle a été utilisée dans la génération d’échafaudages pour les essais d’ingénierie tissulaire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9000-70-8
Numéro MDL MFCD00081638
Spécification
Nom chimique ou matériau Gelatin
Couleur Beige à jaune
pH 3.8 to 7.6 (1% soln., about 55°C) (PHEUR)
Perte à la dessiccation 13% max. (105°C)
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 500 g
Merck Index 15, 4415
Qualité Analyse
Forme physique Poudre cristalline