Learn More
Thermo Scientific™ Coloration des protéines GelCode™ Blue Safe
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
La coloration des protéines GelCode Blue Safe est un réactif de colorant Coomassie rapide et sensible permettant une détection ultrasensible en une étape des protéines dans des gels et membranes de polyacrylamide. Cette coloration spécifique aux protéines permet de visualiser les bandes directement sur un gel ou une membrane pendant la coloration et est compatible avec les applications de spectrométrie de masse. La coloration de protéines GelCode Blue Safe est non corrosive, non inflammable et est classée comme non dangereux selon les exigences d’expédition du ministère des transports des États-Unis (DOT).
Caractéristiques :
• Sensibilité : détecte jusqu’à 9 ng de protéines par bande en 15 minutes
• Sans danger : non corrosif pour la peau, non inflammable et sans danger pour l’expédition et le stockage jusqu’à ce qu’il soit activé.
• Un minimym de réactifs supplémentaires : lavages à l’eau seulement ; pas de solutions de décoloration au méthanol ou fixateurs acides nécessaires
• Compatibilité : adapté à la coloration 1D et 2D des gels de polyacrylamide, du nitrate de cellulose et des membranes en PVDF (protocoles multiples fournis dans les instructions).
• Applications multiples : visualisation qualitative, la densitométrie quantitative et l’excision et l’analyse en aval par spectrométrie de masse.
• Facile à utiliser : ajoutez et dissolvez les cristaux activateurs avant toute première utilisation, puis ajoutez simplement le réactif aux gels de coloration
• Stable : stockez la coloration non activée ou activée à température ambiante jusqu’à un an.
Comme les cristaux activateurs fournis sont conditionnés et expédiés secs dans une bouteille séparée, le colorant de protéines GelCode Blue Safe est classé comme non dangereux selon les exigences d’expédition du ministère des Transports des États-Unis (DOT). Pour une coloration correcte des protéines, les cristaux activateurs doivent être dissous dans le réactif de coloration avant utilisation. Ajoutez tout le contenu du flacon de cristaux activateurs dans le flacon de coloration de protéines GelCode Blue Safe. Dissolvez les cristaux dans un mélangeur à tambour vertical pendant une minute, puis laissez-les à température ambiante pendant cinq minutes avant utilisation. Stockez la coloration activée à température ambiante.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Stocker à température ambiante. |
| Emplacement de détection | Détection sur transfert, détection sur gel |
| Couleur | Blue |
| Méthode de détection | Colorimétrique |
| Marqueur ou colorant | Coomassie |
| Quantité | 1 l |
| Molécule cible | Protéine |
| Gamme de produits | GelCode |
| Type de produit | Coloration fiable des protéines |
Sécurité et traitement
- gelcode blue safe protein stain
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: activator crystals