Learn More
Thermo Scientific™ Coloration des protéines GelCode™ Blue Safe
Code produit 10763505 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 l
3.5 l
Conditionnement:
1 pièce
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10763505 3.5 l 1 pièce
10658884 1 l 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10763505 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 24596
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La coloration des protéines GelCode Blue Safe est un réactif de colorant Coomassie rapide et sensible permettant une détection ultrasensible en une étape des protéines dans des gels et membranes de polyacrylamide.
La coloration des protéines GelCode Blue Safe est un réactif de colorant Coomassie rapide et sensible permettant une détection ultrasensible en une étape des protéines dans des gels et membranes de polyacrylamide. Cette coloration spécifique aux protéines permet de visualiser les bandes directement sur un gel ou une membrane pendant la coloration et est compatible avec les applications de spectrométrie de masse. La coloration de protéines GelCode Blue Safe est non corrosive, non inflammable et est classée comme non dangereux selon les exigences d’expédition du ministère des transports des États-Unis (DOT).
La coloration des protéines GelCode Blue Safe est un réactif de colorant Coomassie rapide et sensible permettant une détection ultrasensible en une étape des protéines dans des gels de polyacrylamide et formulé pour éviter l’expédition de substances dangereuses.
Caractéristiques :
• Sensibilité : détecte jusqu’à 9 ng de protéines par bande en 15 minutes
• Sans danger : non corrosif pour la peau, non inflammable et sans danger pour l’expédition et le stockage jusqu’à ce qu’il soit activé.
• Un minimym de réactifs supplémentaires : lavages à l’eau seulement ; pas de solutions de décoloration au méthanol ou fixateurs acides nécessaires
• Compatibilité : adapté à la coloration 1D et 2D des gels de polyacrylamide, du nitrate de cellulose et des membranes en PVDF (protocoles multiples fournis dans les instructions).
• Applications multiples : visualisation qualitative, la densitométrie quantitative et l’excision et l’analyse en aval par spectrométrie de masse.
• Facile à utiliser : ajoutez et dissolvez les cristaux activateurs avant toute première utilisation, puis ajoutez simplement le réactif aux gels de coloration
• Stable : stockez la coloration non activée ou activée à température ambiante jusqu’à un an.
Comme les cristaux activateurs fournis sont conditionnés et expédiés secs dans une bouteille séparée, le colorant de protéines GelCode Blue Safe est classé comme non dangereux selon les exigences d’expédition du ministère des Transports des États-Unis (DOT). Pour une coloration correcte des protéines, les cristaux activateurs doivent être dissous dans le réactif de coloration avant utilisation. Ajoutez tout le contenu du flacon de cristaux activateurs dans le flacon de coloration de protéines GelCode Blue Safe. Dissolvez les cristaux dans un mélangeur à tambour vertical pendant une minute, puis laissez-les à température ambiante pendant cinq minutes avant utilisation. Stockez la coloration activée à température ambiante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Stocker à température ambiante.
Emplacement de détection Détection sur transfert, détection sur gel
Couleur Blue
Méthode de détection Colorimétrique
Marqueur ou colorant Coomassie
Quantité 3.5 l
Molécule cible Protéine
Gamme de produits GelCode
Type de produit Coloration fiable des protéines
compliance-icons
Identifiant produit
  • GelCode Blue Safe Protein Stain, 3.5 L
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: activator crystals