Description
Le réactif de coloration bleu GelCode est une coloration protéique prête à l’emploi basée sur le colorant colloïdal Coomassie G-250 qui fournit une détection de niveau nanogramme dans les gels de polyacrylamide et une détection pendant le transfert. Ce réactif unique ne colore que les protéines et permet de visualiser les bandes directement dans le gel pendant le processus de coloration en gel d’une heure.
Caractéristiques :
• Aucune décoloration de l’acide méthanol-acétique nécessaire
• Réactif de coloration rapide, prêt à l’emploi, en une étape, coloration en une heure ; le développement de la bande est visible directement dans le plateau de coloration ; pas de bruit fond lors de la coloration pendant la nuit ; protocole de fixation et de lavage flexible ; pas de rétrécissement du gel ; le gel coloré peut être séché
• Le lavage à l’eau augmente la sensibilité de la coloration : l’étape optionnelle fournit un fond de gel transparent et rend les bandes faiblement colorées plus visibles
Le réactif de coloration bleu GelCode ne colore que les protéines et permet de visualiser les bandes directement dans le gel pendant le processus de coloration d’une durée d’une heure. Comme l’étape de décoloration ne fixe pas la protéine, la coloration bleue GelCode est compatible avec l’analyse par spectrométrie de masse et l’analyse de séquences à extrémité N-terminale.
Specifications
Specifications
| Contenu et stockage | Conserver à 4°C. |
| Emplacement de détection | Détection sur transfert, détection sur gel |
| Couleur | Blue |
| Méthode de détection | Colorimétrique |
| Marqueur ou colorant | Coomassie |
| Quantité | 500 ml |
| Molécule cible | Protéine |
| Gamme de produits | GelCode |
| Type de produit | Réactif de coloration sur gel de protéines |
Safety and Handling
- GelCode Blue Stain Reagent
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 2
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Methyl alcohol, Phosphoric acid