Learn More
Melford Geldanamycin
Code produit 30018304
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
500 μg
5 mg
Conditionnement:
1mg
500µg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30018304 5 mg 5mg
30018302 500 μg 500µg
30018303 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30018304 Fournisseur Melford Code fournisseur G400400.005
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
La geldanamycine est un antibiotique naturel dérivé de la bactérie Streptomyces hygroscopicus.
La geldanamycine est un antibiotique naturel dérivé de la bactérie Streptomyces hygroscopiques.
La geldanamycine est un antibiotique naturel dérivé de la bactérie Streptomyces hygroscopicus. Elle a acquis une importance particulière en raison de son rôle d'inhibiteur de la protéine de choc thermique 90 (Hsp90), une chaperonne moléculaire impliquée dans le repliement et la stabilisation des protéines.
La geldanamycine est souvent utilisée comme outil de recherche pour étudier les processus cellulaires dépendants de Hsp90. En inhibant Hsp90, la geldanamycine affecte la stabilité et la fonction de diverses protéines clientes associées à la signalisation cellulaire, à la croissance et à la survie.
Les chercheurs utilisent la geldanamycine pour étudier le rôle de Hsp90 dans le contexte du cancer, car de nombreuses oncoprotéines nécessitent Hsp90 pour un repliement et une stabilité corrects.
Spécification
Nom chimique ou matériau Geldanamycin
CAS 30562-34-6
Quantité 5 mg
Formule moléculaire C29H40N2O9