Learn More
Geldanamycin, MedChemExpress
Code produit 16466378
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16466378 10 mg
16458967 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16466378 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY15230
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
MedChemExpress Geldanamycin is a Hsp90 inhibitor with antimicrobial activity against many Gram-positive and some Gram-negative bacteria. Geldanamycin has anti-influenza virus H5N1 activities.
Geldanamycin is a Hsp90 inhibitor with antimicrobial activity against many Gram-positive and some Gram-negative bacteria. Geldanamycin has anti-influenza virus H5N1 activities.
Spécification
Nom chimique ou matériau Geldanamycin
Forme physique Solid
CAS 30562-34-6
Couleur Jaune
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C29H40N2O9
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (89.18 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC(C(C=C1NC(/C(C)=C/C=C/[C@H](OC)[C@@H](OC(N)=O)/C(C)=C/[C@H](C)[C@H]2O)=O)=O)=C(C[C@H](C[C@@H]2OC)C)C1=O
Poids moléculaire (g/mol) 560.64
Poids de la formule 560.64
Pourcentage de pureté 97.08%
Qualité Research