Learn More
Poudre de gomme gellane, MP Biomedicals™
Code produit 11435853 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11435853 500 g -
11425853 100 g -
11400666 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11435853 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 02180106.5
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Utilisé comme agent gélifiant à la place de la gélose dans les milieux microbiologiques. La gomme gellane en poudre MP Biomedicals est un polysaccharide hydrosoluble produit par la bactérie Pseudomonas elodea. Elle est utilisée dans différentes matrices d
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71010-52-1
Formule moléculaire (C24H38O20)A
Synonyme Agar substitute gelling agent
Spécification
Quantité 500 g
Forme physique Powder