Learn More
Gomme gellane, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15455669
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15455669 250 g 250g
15465669 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15455669 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J63423.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Substitut de gélose et agent gélifiant.
Gellan Gum is an agar substitute and gelling agent, and useful in a wide variety of immobilization matricies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Gellan Gum est un substitut de gélose et un agent gélifiant. Il est utilisé dans l’industrie alimentaire comme agent anti-sédimentation, épaississant ou stabilisateur. Également utilisé dans les industries cosmétiques en raison de sa propriété gélifiante spéciale. Il est également utilisé dans les produits pharmaceutiques et dans l’ingénierie tissulaire. Il est utilisé comme substitut de la gélose dans les milieux leptospiriques. Également utile dans une grande variété de matrices d’immobilisation.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71010-52-1
Formule moléculaire (C24H38O20)A
Numéro MDL MFCD00131909
Synonyme Phytagel
Spécification
Nom chimique ou matériau Gellan Gum
Couleur Blanc
Quantité 250 g
Merck Index 14,4383
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Forme physique Poudre