Learn More
Gibco™ Matrice de membrane basale à facteur de croissance réduit, prête à l’emploi et qualifiée CSEh Geltrex™
Code produit 15180617
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 ml
Conditionnement:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15180617 50 ml 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15180617 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A1569601
 Article restreint
Expédition estimée: 26-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Matrice de membrane basale à facteur de croissance réduit, prête à l’emploi et qualifiée CSEh Geltrex™
La matrice de membrane basale à facteur de croissance réduit, prête à l’emploi et qualifiée pour hESC Geltrex est une forme soluble de membrane basale extraite de tumeurs Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) murines. Cette version prédiluée de la matrice peut être prise directement du réfrigérateur et distribuée dans des plaques de culture cellulaire sans manipulation supplémentaire. La matrice de membrane basale prête à l’emploi qualifiée pour hESC Geltrex est optimisée pour les applications de culture de cellules souches à l’aide du SFM pour hESC StemPro. Pour la culture de cellules souches à l’aide du système de milieu soit Essential 8 soit StemFlex, utilisez la matrice de membrane basale à facteur de croissance réduit et qualifiée CSEh et sans LDEV Geltrex hESC, sans LDEV Geltrex.
La matrice prête à l’emploi qualifiée hESC Geltrex est :
•Constante : la pré-dilution à une concentration de 1:100 assure une concentration protéique optimale pour l’adhérence des cellules souches aux plaques de culture cellulaire standard
•Stable : le stockage à 4°C élimine le dégel de nuit sur la glace
•Économique : le format prêt à l’emploi permet d’économiser de multiples étapes de préparation et un potentiel d’échec pour le produit.
Variabilité réduite
La matrice Geltrex prête à l’emploi et qualifiée hESC est fournie sous forme de dilution 1:100 dans une solution tamponnée qui peut être ajoutée directement aux plaques de culture cellulaire pour le revêtement. Chaque lot est préparé à la concentration de protéines adéquate pour une adhérence optimale des cellules souches, ce qui réduit le besoin de calculer les programmes de dilution pour chaque lot de matrice.
Fiable
Conçue pour être stockée à 4°C pendant la durée de conservation du produit, cette matrice peut se conserver au réfrigérateur avec vos milieux de culture cellulaire : plus de décongélation pendant la nuit dans des bains de glace inconfortables et aucun risque de gélification prématurée. En outre, chaque lot est qualifié fonctionnellement à l’aide de cellules souches embryonnaires humaines et testé pour garantir qu’il est exempt du virus de la lactico-déshydrogénase (LDEV), le rendant sûr pour tous les laboratoires de culture cellulaire.
Économique
La matrice prête à l’emploi qualifiée hESC Geltrex élimine plusieurs étapes : pas de congélation, décongélation, dilution et aliquotage. Ce produit représente un véritable gain de temps.-9
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Cellules souches (hématopoïétiques, neurales, mésenchymateuses, de souris, embryonnaires, IPS - souches pluripotentes induites, humaines)
Classification Facteur de croissance réduit
Concentration 0,12 à 0,18 mg/ml
Forme Liquide
Type de produit Matrice de membrane basale
Serum Level Sans sérum
Stérilité Stérile
Sans additif Sans rouge de phénol
Gamme de produits Geltrex
Quantité 50 ml
Niveau d’endotoxines Faible
Format Flacon(s)
Pureté ou qualité Qualifié cellule ES
Espèces Souris
Contenu et stockage Stocker au réfrigérateur (2 – 8°C) à l’abri de la lumière.
Culture Type Culture de cellules adhérentes
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Geltrex hESC-qualified Ready-To-Use Reduced Growth Factor Basement Membrane Matrix
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: acetic acid