Learn More
Gibco™ Geltrex™ Reduced-Growth Factor Basement-Membrane Matrix, LDEV-free, stem-cell qualified
Code produit 11612149
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
5 mL
Conditionnement:
1mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11612149 1 mL 1mL
12063569 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11612149 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A1413301
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Forme soluble de membrane basale extraite de tumeurs murines Engelbreth-Holm-Swarm (EHS). Elle est exempte de virus, notamment le virus de la lactico-déshydrogénase (LDEV) parfois présent dans ce type de préparation.
  • Utilisé couramment pour l’adhérence et la maintenance des cellules souches embryonnaires humaines (CSEh)
  • Les CSE humaines ont des besoins d’adhérence et de maintenance spécifiques, et certains lots d’extraits de membranes basales ne constituent pas un support adéquat
  • La matrice de membrane basale Geltrex™ qualifiée CSEh à facteur de croissance réduit a été testée pour sa capacité à favoriser la croissance et la pluripotence des cellules CSEh, réduisant ainsi la nécessité de tester de multiples lots
  • Des procédés de fabrication uniformes permettent de garantir une concentration en protéines moyenne de 15 mg/ml avec très peu de variation entre les lots
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Cellules souches pluripotentes induites (CSPi) humaines, cellules épithéliales primaires, cellules endothéliales, cellules musculaires lisses
Classification Facteur de croissance réduit
Concentration 12 à 18 mg/ml
Forme Congelé
Type de produit Matrice de membrane basale
Serum Level Sans sérum
Stérilité Stérile
Sans additif Sans rouge de phénol
Gamme de produits Gibco
Quantité 1 mL
Conditions d’expédition Glace carbonique
Niveau d’endotoxines Faible
Format Tube(s)
Pureté ou qualité Qualité pour culture cellulaire
Espèces Souris
Contenu et stockage La matrice qualifiée CSEh sans LDEV Geltrex™ est fournie en tant que solution de protéines stérile dans des flacons de 1 ml.
Conserver entre -20°C et -80°C.
La matrice Geltrex™ est stable pendant 18 mois à compter de la date de fabrication lorsqu’elle est correctement stockée.
Culture Type Culture de cellules adhérentes