Learn More
Gibco™ Geltrex™ Reduced-Growth Factor Basement-Membrane Matrix, LDEV-free, stem-cell qualified
Code produit 12063569
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
5 mL
Conditionnement:
1mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
12063569 5 mL 5mL
11612149 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12063569 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A1413302
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Forme soluble de membrane basale extraite de tumeurs murines Engelbreth-Holm-Swarm (EHS). Elle est exempte de virus, notamment le virus de la lactico-déshydrogénase (LDEV) parfois présent dans ce type de préparation.
  • Utilisé couramment pour l’adhérence et la maintenance des cellules souches embryonnaires humaines (CSEh)
  • Les CSE humaines ont des besoins d’adhérence et de maintenance spécifiques, et certains lots d’extraits de membranes basales ne constituent pas un support adéquat
  • La matrice de membrane basale Geltrex™ qualifiée CSEh à facteur de croissance réduit a été testée pour sa capacité à favoriser la croissance et la pluripotence des cellules CSEh, réduisant ainsi la nécessité de tester de multiples lots
  • Des procédés de fabrication uniformes permettent de garantir une concentration en protéines moyenne de 15 mg/ml avec très peu de variation entre les lots
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Cellules souches pluripotentes induites (CSPi) humaines, cellules épithéliales primaires, cellules endothéliales, cellules musculaires lisses
Classification Facteur de croissance réduit
Concentration 12 à 18 mg/ml
Forme Congelé
Type de produit Matrice de membrane basale
Serum Level Sans sérum
Stérilité Stérile
Sans additif Sans rouge de phénol
Gamme de produits Gibco
Quantité 5 mL
Conditions d’expédition Glace carbonique
Niveau d’endotoxines Faible
Format Tube(s)
Pureté ou qualité Qualité pour culture cellulaire
Espèces Souris
Contenu et stockage Stockage à -20°C.
Culture Type Culture de cellules adhérentes
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • (2S)-Bornane-10,2-sultam
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: (+)-10,2-Camphorsultam