Learn More
Gibco™ Matrice de membrane basale sans LDEV à facteur de croissance réduit Geltrex™
Code produit 11692139 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
5 mL
Conditionnement:
1mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11692139 1 mL 1mL
12053569 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11692139 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A1413201
 Article restreint
Expédition estimée: 15-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Forme soluble de membrane basale extraite de tumeurs murines Engelbreth-Holm-Swarm (EHS). Elle est exempte de virus, notamment le virus de la lactico-déshydrogénase (LDEV) parfois présent dans ce type de préparation.
Geltrex™ LDEV-Free Reduced Growth Factor Basement Membrane Matrix is a soluble form of basement membrane extracted from murine Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) tumors and is free of viruses, including lactose dehydrogenase elevating virus (LDEV), sometimes found in this type of preparation. The major components of Geltrex™ matrix include laminin, collagen IV, entactin, and heparin sulfate proteoglycans. It is ideal for the promotion and maintenance of differentiated phenotypes in a variety of cell cultures including primary epithelial cells, endothelial cells, smooth muscle cells, and human induced pluripotent stem cells (iPSC). Geltrex™ matrix offers, on average, a 2-fold reduction in several growth factors. As a result, analysis of specific growth factor effects in applications requiring basement membrane extract can be carried out in a controlled and reproducible format.
  • Les composants majeurs de la matrice Geltrex™ sont la laminine, le collagène IV, l’entactine et les protéoglycanes à héparane sulfate
  • Elle est idéale pour la stimulation et la maintenance de phénotypes différenciés dans toute une variété de cultures cellulaires, notamment les cellules épithéliales, endothéliales, musculaires lisses et les cellules souches pluripotentes humaines induites (SPIh)
  • La matrice Geltrex™ permet de diminuer par deux, en moyenne, de nombreux facteurs de croissance
  • En conséquence, l’analyse des effets de facteurs de croissances spécifiques, dans des applications nécessitant des extraits de membranes basales, peut se réaliser de manière contrôlée et reproductible
  • Variation minimale de la concentration en protéines entre les lots (∼15 mg/ml)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Variété de cellules cultivées, y compris les cellules épithéliales primaires, les cellules endothéliales, les cellules musculaires lisses et les cellules souches pluripotentes induites (CSPi) humaines
Classification Facteur de croissance réduit
Concentration 12 à 18 mg/ml
Forme Congelé
Type de produit Matrice de membrane basale
Serum Level Sans sérum
Stérilité Stérile
Sans additif Sans rouge de phénol
Gamme de produits Gibco
Quantité 1 mL
Conditions d’expédition Glace carbonique
Niveau d’endotoxines Faible
Format Tube(s)
Pureté ou qualité Qualité pour culture cellulaire
Espèces Souris
Contenu et stockage La matrice de membrane basale à facteur de croissance réduit sans LDEV Geltrex™ est fournie en tant que solution de protéines stérile dans des flacons de 1 ml.
Conserver entre -20 à -80°C.
La matrice Geltrex™ est stable pendant 18 mois à compter de la date de fabrication lorsqu’elle est correctement stockée.
Culture Type Culture de cellules adhérentes, Mammalian Cell Culture, Neuronal Cell Culture, Stem Cell (Human, iPS - Induced Pluripotent Stem, Embryonic), Adherent Cell Culture