Learn More
MedChemExpress Gemcitabine
Spécification
Spécification
| Poids moléculaire | 263.2 g/mol |
| Type de produit | Reference compound |
| Contenu et stockage | 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Quantité | 100 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 250 mg/mL (949.85 mM∣Need ultrasonic) ∣Ethanol : 12.5 mg/mL (47.49 mM∣Need ultrasonic) |
| À utiliser avec (application) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 95058-81-4 |
| Synonyme | LY 188011 |