Learn More
MedChemExpress Gemcitabine
Code produit 16481826
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16481826 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16481826 Fournisseur MedChemExpress Code fournisseur HY17026
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
MedChemExpress Gemcitabine (LY 188011) is a pyrimidine nucleoside analog antimetabolite and an antineoplastic agent. Gemcitabine inhibits DNA synthesis and repair, resulting in autophagyand apoptosis.
Specifications
Poids moléculaire 263.2 g/mol
Type de produit Reference compound
Contenu et stockage 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Conditions d’expédition Room temperature
Quantité 500 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 250 mg/mL (949.85 mM∣Need ultrasonic) ∣Ethanol : 12.5 mg/mL (47.49 mM∣Need ultrasonic)
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
CAS 95058-81-4
Synonyme LY 188011