Learn More
Gemcitabine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15555936 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15555936 1 g 1g
15565936 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15555936 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 456890010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    110.00€
    92.65€ / 1g
    Économisez 17.35€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 95058-81-4 | C9H11F2N3O4 | 263.2 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95058-81-4
Formule moléculaire C9H11F2N3O4
Poids moléculaire (g/mol) 263.2
Clé InChI SDUQYLNIPVEERB-QPPQHZFASA-N
Synonyme gemcitabine, 2',2'-difluorodeoxycytidine, gemcitabinum, gamcitabine, gemcitabina, gemcitabine hcl, dfdc, 2'-deoxy-2',2'-difluorocytidine, folfugem, gemcel
CID PubChem 60750
ChEBI CHEBI:175901
Nom IUPAC 4-amino-1-[(2R,4R,5R)-3,3-difluoro-4-hydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2-one
SMILES C1=CN(C(=O)N=C1N)C2C(C(C(O2)CO)O)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Gemcitabine
Point de fusion 292.0°C
Perte à la dessiccation 2% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 263.2
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Gemcitabine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H361fd-Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.