Läs mer
Gemcitabine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15565936 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantité:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantité Förpackningsstorlek
15565936 5 g 5g
15555936 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15565936 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 456890050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    250.00€
    225.65€ / 5g
    Économisez 24.35€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 95058-81-4 | C9H11F2N3O4 | 263.2 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 95058-81-4
Formule moléculaire C9H11F2N3O4
Poids moléculaire (g/mol) 263.2
Clé InChI SDUQYLNIPVEERB-QPPQHZFASA-N
Synonyme gemcitabine, 2',2'-difluorodeoxycytidine, gemcitabinum, gamcitabine, gemcitabina, gemcitabine hcl, dfdc, 2'-deoxy-2',2'-difluorocytidine, folfugem, gemcel
CID PubChem 60750
ChEBI CHEBI:175901
Nom IUPAC 4-amino-1-[(2R,4R,5R)-3,3-difluoro-4-hydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2-one
SMILES C1=CN(C(=O)N=C1N)C2C(C(C(O2)CO)O)(F)F
Specifikationer
Nom chimique ou matériau Gemcitabine
Point de fusion 292.0°C
Perte à la dessiccation 2% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 263.2
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Gemcitabine
Signalord
  • Attention
Riskkategorier
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Faroangivelser
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H361fd-Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Skyddsangivelse
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.