Learn More
Gemcitabine elaidate, MedChemExpress
Description
Gemcitabine elaidate (CP-4126) is lipophilic pro-drug of Gemcitabine. Gemcitabine elaidate is converted to Gemcitabine by esterases in order to be phosphorylated. Gemcitabine elaidate exhibits anti-tumor activity.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Gemcitabine elaidate |
| CAS | 210829-30-4 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C27H43F2N3O5 |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | CP-4126 CO-101 Gemcitabine 5'-elaidate |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 26 mg/mL (49.28 mM) |
| SMILES | O[C@@H](C(F)(F)[C@H](N1C(N=C(C=C1)N)=O)O2)[C@H]2COC(CCCCCCC/C=C/CCCCCCCC)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 527.64 |
| Afficher plus |