Learn More
MedChemExpress Gemcitabine hydrochloride
Spécification
Spécification
| Poids moléculaire | 299.66 g/mol |
| Type de produit | Reference compound |
| Contenu et stockage | 4°C, sealed storage, away from moisture and light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Pureté | 98.0% |
| Quantité | 100 mg |
| Informations sur la solubilité | H2O : ≥ 66.66 mg/mL (222.45 mM) ∣DMSO : 25 mg/mL (83.43 mM∣ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣DMF : 2.5 mg/mL (8.34 mM∣Need ultrasonic) |
| À utiliser avec (application) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 122111-03-9 |
| Synonyme | LY 188011 hydrochloride |