Learn More
Chlorhydrate de gemcitabine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15780899 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15780899 1 g 1g
15790899 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15780899 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 461060010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    116.00€
    98.65€ / 1g
    Économisez 17.35€
    14% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 122111-03-9 | C9H12ClF2N3O4 | 299.66 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 122111-03-9
Formule moléculaire C9H12ClF2N3O4
Poids moléculaire (g/mol) 299.66
Clé InChI OKKDEIYWILRZIA-OSZBKLCCSA-N
Nom IUPAC Chlorure d’hydrogène 4-amino-1-[(2R,4R,5R)-3,3-difluoro-4-hydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]-1,2-dihydropyrimidine-2-one
SMILES [H+].[Cl-].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)C1(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Gemcitabine hydrochloride
Plage de pourcentage du dosage 97.5 % min. (HPLC)
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: soluble. Other solubilities: slightly soluble in methanol, practically insoluble in ethanol and other polar, organic solvents
Poids de la formule 299.66
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Gemcitabine hydrochloride, 98%
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Gemcitabine hydrochloride