Learn More
Chlorhydrate de gemcitabine, TRC
Code produit 30040574
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
2.5 g
Conditionnement:
100mg
2.50g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30040574 2.5 g 2.50g
30010974 50 mg 50mg
30008937 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
Product Code. 30040574 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCG3050002.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 122111-03-9
Formule moléculaire C9 H11 F2 N3 O4 . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 299.66
Synonyme Cytidine, 2'-deoxy-2',2'-difluoro-, hydrochloride (1:1), Cytidine, 2'-deoxy-2',2'-difluoro-, monohydrochloride (9CI), Gemcitabine hydrochloride, GEMORAL, Gemcitera, Gemsar, Gemzar, LY 188011 hydrochloride
Nom IUPAC 4-amino-1-[(2R,4R,5R)-3,3-difluoro-4-hydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]pyrimidine-2-one ; Chlorhydrate
SMILES Cl.NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)C2(F)F
Specifications
Nom chimique ou matériau Gemcitabine hydrochloride
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C9H11F2N3O4.ClH/c10-9(11)6(16)4(3-15)18-7(9)14-2-1-5(12)13-8(14)17;/h1-2,4,6-7,15-16H,3H2,(H2,12,13,17);1H/t4-,6-,7-;/m1./s1
Poids de la formule 299.0484
Pourcentage de pureté >95%