Learn More
Gemcitabine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Gemcitabine |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H11F2N3O4/c10-9(11)6(16)4(3-15)18-7(9)14-2-1-5(12)13-8(14)17/h1-2,4,6-7,15-16H,3H2,(H2,12,13,17)/t4-,6-,7-/m1/s1 |
| Poids de la formule | 263.0718 |