Learn More
KD Scientific Pompe à seringue double débit Gemini 88 Plus
Code produit 15732825
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nombre de canaux:
2
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nombre de canaux Conditionnement
15732825 2 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15732825 Fournisseur KD Scientific Code fournisseur 788088
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7025.00€
    6264.39€ / 1 pièces
    Économisez 760.61€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 30-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Pompe de retrait/d’injection à seringue double
  • Deux pompes à seringue distinctes dans un seul instrument
  • Un grand écran tactile permet une configuration rapide et facile
  • Fonctionnement haute ou basse pression
  • Compatible avec un large éventail de seringues
  • Distribution continue du liquide
  • Communication TTL, USB, RS-232
  • Trois conditions de fonctionnement indépendantes
Seringue :
  • Taille : 0,5 μl (diamètre interne minimal de 0,103 mm), 60 ml (diamètre interne maximal de 32,573 mm)
Débit :
  • Minimum : 1,02 ml/min (seringue de 0,5 μl, diamètre interne de 0,103 mm)
  • Maximum : 106 ml/min (seringue de 60 ml, 32,573 mm de diamètre)
Connecteurs :
  • USB : Type B
  • RS-232 : Connecteur D-Sub à 9 broches
  • RS-485 : IEEE-1394, 6 positions pour la communication pompe-pompe
  • Entrée/sortie numériques . Deux connecteurs sub-D à 15 broches, une pour le mécanisme de pompe à portée de main
  • Pédale : Deux entrées de prise phonojack, une pour chaque mécanisme de pompe
Specifications
Modèle Gemini 88 Pμls
Tension 100/240 V
Débit 1,02 pL/min. (0,5 μseringue L), 106 mL/min. (Seringue de 60 ml)
Certifications/Conformité CE
Connecteurs USB de type B
Force linéaire (métrique) 31,75 kg, 22,6 kg à 100 % de force (seringue de 60 ml)
Matériau Verre, plastique, acier inoxydable (seringue)
Reproductibilité ± 0,05%
Poids (métrique) 9,09 kg
Alimentation électrique 100/240 V, 50/60 Hz, 66 A
Type d’affichage Écran tactile
Justesse du débit ± 0,25%
Nombre de canaux 2
Hauteur totale (métrique) 21 cm
Longueur totale (métrique) 28 cm
Type de produit Pompe à seringue double