Learn More
Epredia™ Système de coloration automatisé pour lames Gemini™ AS
Code produit 15243973 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Systèmes de coloration de lames
Conditionnement:
1 unité
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
15243973 Systèmes de coloration de lames 1 unité
15233973 Systèmes de coloration de lames 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15243973 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur A81500001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58060.00€
    41803.56€ / 1 pièces
    Économisez 16256.44€
    27% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 08-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Améliorez le rendement avec le système de coloration automatisé pour lames Gemini™ AS, le tout dernier système de coloration multitâche avec un faible encombrement pour le placer dans les espaces étroits.
Le système de coloration automatisé pour lames Gemini AS offre des capacités de coloration à haut rendement pour les laboratoires d’histologie occupés. Grâce à sa nouvelle interface à écran tactile intuitive, l’utilisation est simple et facile à apprendre.
La conception unique à deux niveaux, avec alimentation électrique intégrée et écran tactile, assure un gain de place maximal. Grâce à son faible encombrement, l’automate de coloration Gemini AS peut être placé à côté de la zone de coupe pour un déroulement optimal des opérations. Le logiciel intelligent de réglage prédictif offre la possibilité d’exécuter jusqu’à 12 porte-lames simultanément avec une réduction minimale de la vitesse. La fonction “urgent” permet de traiter en priorité un rack pour la chirurgie de MOHS ou des besoins STAT similaires. Les cinq stations chauffées fournissent un rendement maximal sans recourir à une autre étuve de séchage.
Conception multidimensionnelle
  • La conception à deux niveaux occupe un espace de paillasse minimal
  • Écran tactile couleur intégré avec logiciel intuitif offrant un apprentissage rapide et fonctionnement simple
  • Le logiciel du planificateur permet à plusieurs protocoles et racks de lames d’être exécuté simultanément à une vitesse optimale
  • L’utilisateur voit facilement l’évolution des lames et le placement des réactifs grâce à l’éclairage LED intégré
  • Des protocoles et des ensembles de colorations entièrement modifiables offrent une flexibilité dans la programmation
  • L’extraction des vapeurs, la batterie de secours et le rack de lames verrouillable garantissent la sécurité des lames et de l’opérateur
  • Les stations de 26 ou 31 réactifs peuvent accueillir plusieurs protocoles sans changer de réactifs
  • L’affichage à l’écran de l’état des réactifs d’une simple pression permet une surveillance facile des réactifs
Performances
  • Batterie de secours avec une capacité de 40 minutes de coloration continue
  • Téléchargez des protocoles et des fichiers journaux via une connexion USB
  • Flexibilité de charge à la demande grâce à la capacité STAT
  • Unités disponibles avec ou sans cinq stations chauffées indépendamment
  • Six stations d’eau courante
  • Quatre portes configurables pour faciliter le chargement et le déchargement
  • Contrôle des vapeurs facilement géré grâce à des filtres à charbon ou à un kit d’adaptateur à l’aération
  • Régulateurs de débit internes et dispositifs anti-siphons pour protéger l’alimentation en eau
  • Paniers verrouillables pour garantir la sécurité des lames, même à l’envers
  • Le retour automatique rappelle tout panier chargé dans la porte de chargement
  • Protection par mot de passe pour sécuriser les protocoles personnalisés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Systèmes de coloration de lames
Capacité de lame 20 lames / panier
Dimensions (L x l x H) 79 x 72 x 88 cm (31 x 28 x 35 po.)
Hauteur (impériale) 35 in
Hauteur (métrique) 88 cm
Longueur (impériale) 31 in
Longueur (métrique) 79 cm
Largeur (impériale) 28 in
Largeur (métrique) 72 cm
Fréquence 50/60 Hz
Tension 100/240 V