Learn More
BTX™ Générateur d’électroporation Gemini SC uniquement
Code produit 15868461
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacitance (HV Mode):
85 μF (onde carrée), 10, 25, 35, 50, 60, 75, 85 μF (onde de décroissance exponentielle)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacitance (HV Mode) Conditionnement
15868461 85 μF (onde carrée), 10, 25, 35, 50, 60, 75, 85 μF (onde de décroissance exponentielle) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15868461 Fournisseur BTX™ Code fournisseur 452043
Expédition estimée: 16-02-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Gemini Les électroporateurs SC Twin Wave offrent une grande flexibilité pour l'électroporation de tous types de cellules.
Caractéristiques:
  • Électroporation universelle – transfecte les cellules in vitro, in vivo, in ovo et sous forme adhérente
  • Transformation des bactéries, levures, micro-organismes ; Transfection de cellules et de tissus de mammifères
  • Capacités de génération d'impulsions multiples avec des formes d'onde à décroissance carrée et exponentielle (systèmes X2)
  • Protocoles prédéfinis - incluent les types de cellules eucaryotes et procaryotes les plus courants
  • Options d’ondes carrées et à décroissance exponentielle
  • Interface avec grand écran tactile
  • Protocoles définis par l'utilisateur - possibilité illimitée d'ajouter et de modifier des protocoles
  • Sécurité - affiche les mesures de résistance pour chaque impulsion avec trois niveaux de protection contre les arcs électriques
  • Connecteur : Câbles bananes 4 mm positif et négatif
Certifications
Marquage CE, marquage ETL (UL, CSA), système CB, directive européenne RoHS, DEEE
Garantie
2 an
Spécification
À utiliser avec (application) Électroporation universelle de tous les types de cellules dans les cuves
À utiliser avec (équipement) Coupole de sécurité pour cuvette SC
Fréquence 50/60 Hz
Gamme de produits BTX Électroporation
Type de produit Électroporateur
Tension 10 à 3000 V
Plage de tension (mode HV) 510 à 3000 V (par paliers de 10 V)
Plage de tension (mode LV) 10 à 500 V (par paliers de 5 V)
Description Gemini Générateur d'électroporation SC uniquement
Affichage Écran tactile couleur
Certifications/Conformité Marquage CE, marquage ETL (UL, CSA), système CB, directive européenne RoHS, DEEE
Profondeur (impériale) 13 in
Profondeur (métrique) 33 cm
Hauteur (impériale) 8,5 in
Hauteur (métrique) 21,6 cm
Comprend Générateur uniquement
Durée de vie Garantie de 2 ans
Température de fonctionnement (impériale) 40°F à 104°F
Plage de nombre d’impulsions Onde à décroissance exponentielle 1 impulsion / échantillon, onde carrée de 1 à 10 impulsions / échantillon
Plage de durée de l’impulsion Constante de temps des ondes à décroissance exponentielle de 0,5 ms à 3,275 ms ; longueur d’impulsion des ondes carrées de 50 ms à 100 ms
Température de fonctionnement (métrique) 4°C à 40°C
Humidité relative 80 % max. en fonctionnement à 25 °C
Puissance 35 W (état inactif), 350 W (impulsion)
Poids (impériale) 16 lb
Poids (métrique) 7,3 kg
Largeur (impériale) 11,25 in
Largeur (métrique) 28,6 cm
Alimentation électrique 100 à 240 VCA
Stérilité Non stérile
Capacitance (HV Mode) 85 μF (onde carrée), 10, 25, 35, 50, 60, 75, 85 μF (onde de décroissance exponentielle)
Capacitance (LV Mode) 3775 μF (onde carrée), 25 à 3275 μF en 25 μ Étapes F (onde de décroissance exponentielle)
Type de connexion Câbles banane
Charging Time <7 sec. (LV), < 4 sec. (HV)
Interface Écran tactile
Pulse Form Onde à décroissance exponentielle, onde carrée
Compatibilité à haut débit Non
Afficher plus Afficher moins
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans les procédures de diagnostic ou cliniques.