Learn More
BTX™ Système d’électroporation à haut débit Gemini X2, à 96 puits avec HT-200
Description
Caractéristiques:
- Électroporation universelle – transfecte les cellules in vitro, in vivo, in ovo et sous forme adhérente
- Transformation des bactéries, levures, micro-organismes ; Transfection de cellules et de tissus de mammifères
- Capacités de génération d'impulsions multiples avec des formes d'onde à décroissance carrée et exponentielle (systèmes X2)
- Protocoles prédéfinis - incluent les types de cellules eucaryotes et procaryotes les plus courants
- Options d’ondes carrées et à décroissance exponentielle
- Interface avec grand écran tactile
- Protocoles définis par l'utilisateur - possibilité illimitée d'ajouter et de modifier des protocoles
- Sécurité - affiche les mesures de résistance pour chaque impulsion avec trois niveaux de protection contre les arcs électriques
- Comprend : Gemini Générateur X2, dôme de sécurité, cuvettes 1 mm, 2 mm et 4 mm (paquet de 30, soit 10 de chaque), support de cuvettes 660, manipulateur de plaques HT-200, écartement de 2 mm HT Plaque et espace de 4 mm HT Plaque
- Connecteur : Câbles bananes 4 mm positif et négatif
- IQ/OQ disponibles sur demande, qualification réalisée en cuvettes
Certifications
Marquage CE, marquage ETL (UL, CSA), système CB, directive européenne RoHS, DEEE
Garantie
2 an
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Électroporation universelle de tous les types d’échantillons |
| À utiliser avec (équipement) | Coupole de sécurité pour la cuve, support de sécurité pour la cuve, manipulateur de plaques d’électroporation à haut débit HT-100, manipulateur de plaques d’électroporation à haut débit automatique HT-200, électrodes in vivo BTX Speciality |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Gamme de produits | BTX Électroporation |
| Type de produit | Électroporateur |
| Tension | 5 à 3000 V |
| Plage de tension (mode HV) | 505 à 3000 V (par paliers de 5 V) |
| Plage de tension (mode LV) | 5 à 500 V (par paliers de 1 V) |
| Description | Gemini Système à haut débit X2, 96 puits avec HT-200 |
| Affichage | Écran tactile couleur |
| Afficher plus |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans les procédures de diagnostic ou cliniques.