Learn More
BTX™ Gemini Système d'électroporation bipolaire X2
Code produit 16614862
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacitance (HV Mode):
505 à 3 000 V (par incréments de 5 V)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacitance (HV Mode) Conditionnement
16614862 505 à 3 000 V (par incréments de 5 V) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16614862 Fournisseur BTX™ Code fournisseur 452062
Expédition estimée: 16-02-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Tous les avantages de Gemini L'électroporateur à double forme d'onde X2, avec l'ajout d'une commutation de polarité bipolaire qui améliore l'efficacité de la transfection en empêchant l'accumulation du transfectant sur une seule électrode et en améliorant la délivrance aux cellules ou tissus cibles.
Caractéristiques et avantages :
  • Puissance des ondes carrées et des ondes à décroissance exponentielle dans une seule unité
  • Capacités de génération d'impulsions multiples avec des formes d'onde à décroissance carrée et exponentielle (systèmes X2)
  • Grand écran tactile de 7 in, facile à utiliser
  • électroporation flexible et universelle – transfecte les cellules en format 96 puits, in vitro, in vivo, in ovo et sous forme adhérente, en fonction d'accessoires
  • Protocoles prédéfinis – comprend les types de cellules eucaryotes et procaryotes les plus courants
  • Protocoles définis par l'utilisateur – possibilité illimitée d'ajouter et de modifier des protocoles
  • Sécurité – affiche les mesures de résistance pour chaque impulsion avec trois niveaux de protection contre les arcs électriques
  • Gestion des données – stocke les journaux de chaque impulsion délivrée à des fins de contrôle qualité et de dépannage.
  • L'inversion de polarité améliore l'efficacité de la transfection en empêchant l'accumulation du transfectant au niveau d'une seule électrode et en améliorant son acheminement vers les cellules ou tissus cibles.
Applications :
  • Électroporation bipolaire
  • Transfections CRISPR
  • Cellules en suspension et cellules adhérentes
  • Administration de gènes et de médicaments in vivo, in ovo et in utero
  • Explants de tissus
  • Transformation des cellules eucaryotes et procaryotes
  • Électroporation à haut débit
Fourni avec :
  • Gemini Générateur X2
  • Commutateur d'impulsions
  • Alimentation et USB Câble de connexion
  • Coupole de sécurité
  • Cuvettes 1 mm, 2 mm, 4 mm (paquet de 30, 10 de chaque)
  • Portoir pour cuves
Spécification
À utiliser avec (application) Électroporation, transfections CRISPR, suspension cellulaire, administration de gènes et de médicaments, explants tissulaires, transformation cellulaire
Type de produit Système d’électroporation
Tension 100/240 V
Affichage Écran tactile couleur
Stérilité Non stérile
Souche bactérienne ou de levures Tous les types de cellules
Capacitance (HV Mode) 505 à 3 000 V (par incréments de 5 V)
Capacitance (LV Mode) De 5 à 500 V (par paliers de 1 V)
Type de connexion Câble de sortie
Interface Écran tactile
Pulse Form Onde à décroissance exponentielle, onde carrée