Learn More
Agilent BioTek Logiciel d’acquisition et d’analyse des données Gen5
Le logiciel de collecte et d’analyse de données Gen5 dispose d’une interface contemporaine qui permet d’accéder facilement à toutes ses fonctions principales, notamment les paramètres de lecture, la disposition des plaques, la réduction des données, l’aide en ligne, les assistants, les tutoriels et les protocoles d’échantillonnage.
Marque: Agilent BioTek GEN5
Description
- Les boutons de lancement rapide de l’écran d’accueil fournissent des liens vers des fichiers récemment utilisés, des protocoles préprogrammés et d’autres fonctions clés telles que la lecture rapide et le test du système
- Les outils StepWise permettent des combinaisons illimitées d’étapes procédurales et de critères de réduction des données pour une grande variété d’applications, dans une séquence logique et clairement définie qui est facilement affichée à l’écran
- Analysez les données sur une seule ou plusieurs plaques au cours d’une expérience
- Les constructeurs de rapports et PowerExport sont des outils de production rapides et flexibles pour la création de rapports prêts à être publiés à l’aide de matrices de données, de tableaux statistiques, de protocoles et d’informations sur les plaques
- Pour la conformité à la norme 21 CFR Partie 11, Gen5 Secure assure la protection du système, des données et des protocoles
- Les définitions d’utilisateurs multiples et les niveaux d’autorisation facilitent le respect des politiques de laboratoire
- Windows XP ou Windows 2000 (Professional Editions)
- Processeur PC Pentium III (ou compatible) (500 MHz ou supérieur)
- 512 Mo de RAM ou plus
- 2 Go d’espace disque dur ou plus
- Résolution XGA de 1024 x 768 ou plus
- Lecteur de CD-ROM lisible
- Clavier
- Souris
- Microsoft Internet Explorer version 5.0 ou ultérieure (pour obtenir de l’aide en ligne)
- Microsoft Excel 2000 ou version ultérieure (pour la fonction PowerExport)
Spécification
| Lecteurs d’imagerie multimodes | |
| Logiciel d’acquisition et d’analyse des données |