Learn More
CPC™ sans genre AseptiQuik Connecteur G avec MPC Insérer
Code produit 30968740
Modifier l'affichage
Click to view available options
Autoclavable:
Autoclavable
Non autoclavable
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Autoclavable
30968740 Non autoclavable
30968726 Autoclavable
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30968740 Fournisseur CPC™ Code fournisseur AQG17MPC
Expédition estimée: 25-01-2027
Le AseptiQuik G MPC Le produit adaptateur est conçu comme un AseptiQuik Connecteur G avec un MPC insérer une terminaison, vous permettant de vous connecter directement à un MPC corps. Pour fermer vos systèmes ouverts et permettre le transfert de fluides à l'extérieur de l'enceinte de sécurité biologique. De l'ouvert à la fermeture en un clic.
  • Passage du format ouvert MPC composants du fermé AseptiQuik connexion.
  • Permet à tout client de fermer le système grâce à une simple connexion unique. Sortez de la hotte/de la salle blanche pour rejoindre un environnement de production général.
  • Réduction des contraintes d'espace liées aux déplacements dans l'enceinte de biosécurité. Lorsque l'équipement est fixé, cette connexion permet à la rotation du connecteur AQG de présenter un avantage ergonomique pour tirer les membranes dans la position idéale.
  • Permet la modularisation des systèmes avec MPC connecteurs pour systèmes équipés de connecteurs AQG.
  • Gérez les incohérences de références d'inventaire en adaptant rapidement les connecteurs de différents types, lorsqu'un MPC est utilisé mais doit être connecté à un AseptiQuik G ou vice versa.
  • Simplifie les spécifications des systèmes à usage unique grâce à une référence unique pour les deux moitiés des connexions non genrées. AseptiQuik . Utilisez facilement le MPC avec l'utilisation de loquets ergonomiques pour le pouce.
  • Connexion intuitive en trois étapes de la AseptiQuik réduit les risques d'erreur de l'opérateur.
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Matériau Polycarbonate
Longueur totale (impériale) 1,5 in
Longueur totale (métrique) 38.1 mm
Stérilité Non stérile
Matériau (joint) Silicone
Couleur Blanc et bleu
Type de produit Connecteur de tubulure