Learn More
CPC™ sans genre AseptiQuik Connecteur G avec MPC Insérer
Description
- Passage du format ouvert MPC composants du fermé AseptiQuik connexion.
- Permet à tout client de fermer le système grâce à une simple connexion unique. Sortez de la hotte/de la salle blanche pour rejoindre un environnement de production général.
- Réduction des contraintes d'espace liées aux déplacements dans l'enceinte de biosécurité. Lorsque l'équipement est fixé, cette connexion permet à la rotation du connecteur AQG de présenter un avantage ergonomique pour tirer les membranes dans la position idéale.
- Permet la modularisation des systèmes avec MPC connecteurs pour systèmes équipés de connecteurs AQG.
- Gérez les incohérences de références d'inventaire en adaptant rapidement les connecteurs de différents types, lorsqu'un MPC est utilisé mais doit être connecté à un AseptiQuik G ou vice versa.
- Simplifie les spécifications des systèmes à usage unique grâce à une référence unique pour les deux moitiés des connexions non genrées. AseptiQuik . Utilisez facilement le MPC avec l'utilisation de loquets ergonomiques pour le pouce.
- Connexion intuitive en trois étapes de la AseptiQuik réduit les risques d'erreur de l'opérateur.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Polycarbonate |
| Longueur totale (impériale) | 1,5 in |
| Longueur totale (métrique) | 38.1 mm |
| Stérilité | Non stérile |
| Matériau (joint) | Silicone |
| Couleur | blanc |
| Type de produit | Connecteur de tubulure |