Learn More
Applied Biosystems™ GeneAmp™ 10X PCR Buffer
Code produit 10219244 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1,5 ml
6 x 1,5 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10219244 1,5 ml 1 pièce
10125605 6 x 1,5 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10219244 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur N8080006
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Optimisé pour une utilisation avec l’ADN polymérase AmpliTaq pour une amplification PCR robuste
Applied Biosystems™ GeneAmp™ 10X PCR Buffer I is optimized for use with AmpliTaq™ DNA Polymerase, resulting in robust PCR amplification.
  • Optimisé pour une utilisation avec l’ADN polymérase AmpliTaq, offrant des performances maximales en matière de PCR
  • Disponible en plusieurs tailles pratiques
  • Le tampon PCR I GeneAmp 10X contient 15 mM de MgCl2
  • Dilué à 1 : 10, offrant un pH et une force ionique optimaux pour l’amplification par PCR avec l’ADN polymérase AmpliTaq
Consultez le manuel de l’utilisateur ou la notice pour obtenir des informations sur la licence d’étiquetage limitée et sur la marque.
PCR, PCR et PCR en temps réel, PCR de routine
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tampon PCR
Concentration 10X
À utiliser avec (application) PCR standard
Quantité 1,5 ml
Comprend 1,5 ml de tampon I de PCR GeneAmp™ 10X (contient 15 mM de MgCl2).
Conserver entre -15 et -25 °C.