Learn More
Invitrogen™ ARNm de nucléase GeneArt™ CRISPR
Code produit 15411054
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
15 μg
Conditionnement:
15µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15411054 15 μg 15µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15411054 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A29378
 Article restreint
En stock
L’ARNm nucléase Invitrogen™ GeneArt™ CRISPR est formulée à l’aide d’un nouveau procédé de fabrication qui permet d’obtenir une qualité supérieure et des performances de produit améliorées.
  • Cet ARNm de type sauvage Cas9 possède deux signaux de localisation nucléaire (NLS).
  • Les structures CAS9 présentant deux NLS se sont montrées plus efficaces pour cibler la protéine Cas9 vers le noyau (1).
  • L’ARNm est prêt à transfecter et permet de contourner les étapes de clonage chronophages requises grâce aux systèmes du vecteur CRISPR.
  • L’ARNm Cas9 est cotransfecté avec un ARN guide spécifique à la cible (ARNg) pour diriger la protéine Cas9 vers le locus génomique prévu afin de créer une rupture double brin.
  • Le format d’ARN complet est une charge utile plus petite que les systèmes Cas9 à base de plasmide pour une meilleure administration dans la cellule et une meilleure efficacité de la modification génomique.
  • En outre, l’ARNm Cas9 peut être utilisé dans les approches multiplex avec plusieurs ARNm.
  • Utilisez cette approche pour déterminer la séquence d’ARNg qui fonctionne le mieux pour une cible donnée ou pour modifier plusieurs loci génomiques en une seule transfection.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 1 flacon d'ARNm de nucléase CRISPR. À conserver dans un congélateur à très basse température, entre -68 et -85 °C.
Quantité 15 μg