Få mere at vide
Få mere at vide
Invitrogen™ GeneArt™ CRISPR Nuclease Vector with CD4 Enrichment Kit (with competent cells)
Beskrivelse
Indeholder
- Vecteur de nucléase CRISPR CD4, linéarisé
- Tampon de renaturation d’oligonucléotide 10X
- Eau exempte de DNase / ARNase
- Tampon de ligature 5X
- ADN ligase T4
- Amorce sens de séquençage U6
- Oligonucléotide double brin de contrôle
- Cellules chimiquement compétentes OneShot™ TOP10
Système de vecteur d’expression simple, prêt à l’emploi et tout-en-un pour l’expression des composants fonctionnels nécessaires à l’édition du génome CRISPR-Cas9 dans les cellules de mammifères avec un rapporteur CD4. Cellules compétentes incluses pour une meilleure commodité et une efficacité de clonage optimale.
Le kit de vecteur de nucléase CRISPR GeneArt avec enrichissement CD4 est un système de vecteur pour l’expression des composants fonctionnels nécessaires à l’édition du génome CRISPR-Cas9 dans les cellules de mammifères avec un rapporteur CD4. Le rapporteur CD4 permet l’enrichissement basé sur des microbilles, une option pour le tri/l’enrichissement basé sur des microbilles magnétiques des cellules exprimant CRISPR Cas9 à l’aide de microbilles magnétiques Dynabeads CD4. L’efficacité de la transfection peut également être suivie à l’aide d’anticorps fluorescents anti-CD4. Les vecteurs de nucléase linéarisés GeneArt CRISPR permettent de cloner rapidement et efficacement des oligonucléotides bicaténaires par codage d’ARNcr représentant une cible souhaitée dans une cassette d’expression qui permet de cibler le nucléase Cas9 spécifiquement à la séquence. Une version contenant des cellules compétentes est également disponible (n° cat. A21177).
Le système de vecteur de nucléase CRISPR GeneArt™ avec des cellules compétentes offre
Le kit de vecteur de nucléase CRISPR GeneArt avec enrichissement CD4 est un système de vecteur pour l’expression des composants fonctionnels nécessaires à l’édition du génome CRISPR-Cas9 dans les cellules de mammifères avec un rapporteur CD4. Le rapporteur CD4 permet l’enrichissement basé sur des microbilles, une option pour le tri/l’enrichissement basé sur des microbilles magnétiques des cellules exprimant CRISPR Cas9 à l’aide de microbilles magnétiques Dynabeads CD4. L’efficacité de la transfection peut également être suivie à l’aide d’anticorps fluorescents anti-CD4. Les vecteurs de nucléase linéarisés GeneArt CRISPR permettent de cloner rapidement et efficacement des oligonucléotides bicaténaires par codage d’ARNcr représentant une cible souhaitée dans une cassette d’expression qui permet de cibler le nucléase Cas9 spécifiquement à la séquence. Une version contenant des cellules compétentes est également disponible (n° cat. A21177).
Le système de vecteur de nucléase CRISPR GeneArt™ avec des cellules compétentes offre
- Un système d’ingénierie des génomes de conception simple
- Des vecteurs de clonage abordables et faciles d’emploi
- Un enrichissement pour les lignées cellulaires difficiles à transfecter ou à modifier
Certificeringer
CoA
Overholdelse
CoA
Anbefalet opbevaring
Store in freezer (-5 to -30°C)
Tekniske data
Tekniske data
| Méthode de clonage | Enzyme de restriction / MCS |
| Contenu et stockage | • Vecteur de nucléase CRISPR CD4 linéarisé • Tampon de renaturation oligonucléotide 10X • Eau exempte de DNase / ARNase • Tampon de ligature 5X • DNA Ligase T4 • Amorce sens de séquençage U6 • Contrôle, oligonucléotide double brin Conserver les éléments ci-dessus entre -5 et -30°C. • Cellules chimiquement compétentes TOP10 OneShot™ Conserver à -80°C. |
| Méthode de détection | Amorce-sonde |
| Forme | Liquide |
| Format | Kit |
| Vitesse de réaction | Rapide |
| Technique | CRISPR-Cas9 |
| Gamme de produits | GeneArt |
| Type de produit | Vecteur de nucléase Crispr avec kit d’enrichissement CD4 |
| Accélérateur | U6, CMV |
| Vis mere |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?