Learn More
Invitrogen™ GeneArt™ CRISPR Nuclease Vector with CD4 Enrichment Kit
Code produit 15338484
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 reactions
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15338484 10 reactions 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Code produit 15338484 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A21175
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Includes
  • Vecteur de nucléase CRISPR CD4, linéarisé
  • Tampon de renaturation d’oligonucléotide 10X
  • Eau exempte de DNase / ARNase
  • Tampon de ligature 5X
  • ADN ligase T4
  • Amorce sens de séquençage U6
  • Oligonucléotide double brin de contrôle
Système de vecteurs d’expression tout-en-un, facile à utiliser et prêt à l’emploi pour l’édition génomique des CRISPR.
Système de vecteur d’expression tout-en-un, simple et prêt à l’emploi pour l’expression des composants fonctionnels nécessaires à l’édition du génome CRISPR-Cas9 dans les cellules de mammifères avec un rapporteur CD4.
Le kit de vecteur de nucléase CRISPR GeneArt avec enrichissement CD4 est un système de vecteur pour l’expression des composants fonctionnels nécessaires à l’édition du génome CRISPR-Cas9 dans les cellules de mammifères avec un rapporteur CD4. Le rapporteur CD4 permet l’enrichissement basé sur des microbilles, une option pour le tri/l’enrichissement basé sur des microbilles magnétiques des cellules exprimant CRISPR Cas9 à l’aide de microbilles magnétiques Dynabeads CD4. L’efficacité de la transfection peut également être suivie à l’aide d’anticorps fluorescents anti-CD4. Les vecteurs de nucléase linéarisés GeneArt CRISPR permettent de cloner rapidement et efficacement des oligonucléotides bicaténaires par codage d’ARNcr représentant une cible souhaitée dans une cassette d’expression qui permet de cibler le nucléase Cas9 spécifiquement à la séquence. Une version contenant des cellules compétentes est également disponible (nº cat. A21177).
Le système de vecteur de nucléase CRISPR GeneArt™ offre :
  • Un système d’ingénierie des génomes de conception simple
  • Des vecteurs de clonage abordables et faciles d’emploi
  • Un enrichissement pour les lignées cellulaires difficiles à transfecter ou à modifier
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Certifications
CoA
Compliance
CoA
Recommended Storage
Store in freezer (-5 to -30°C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Méthode de clonage Enzyme de restriction / MCS
Contenu et stockage Contains:
• CRISPR CD4 Nuclease Vector, linearized
• 10X Oligonucleotide Annealing Buffer
• DNase/RNase-free Water
• 5X Ligation Buffer
• T4 DNA Ligase
• U6 Forward Sequencing Primer
• Control Double-stranded Oligonucleotide
Store in freezer (-5 to -30°C).
Méthode de détection Amorce-sonde
Forme Liquide
Format Kit
Vitesse de réaction Rapide
Technique CRISPR-Cas9
Gamme de produits GeneArt
Type de produit Vecteur de nucléase Crispr avec kit d’enrichissement CD4
Accélérateur U6, CMV
Marqueur de protéine Fusion CD4
Quantité 10 reactions
Gène rapporteur CD4
Suffisant pour 10 réactions
À utiliser avec (application) Expression génique, Clonage
Nbre de réactions 10 réactions
En surplomb Saillies de 3’
Matériau de départ Oligos (ADN)