Learn More
Invitrogen™ Kit de détection du clivage génomique GeneArt™
Code produit 15396351
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 reactions
Conditionnement:
20 réactions
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15396351 20 reactions 20 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15396351 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A24372
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    260.00€
    244.65€ / 20 réactions
    Économisez 15.35€
    5% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
  • Tampon de lyse cellulaire, 1 flacon
  • Protéinase K, 1 tube
  • Supermix PCR, 1 tube
  • Eau, 1 tube
  • Enzyme de détection, 1 tube
  • Tampon de réaction de détection, 1 tube
  • Amorces et modèles de contrôle, 1 tube
Le kit de détection du clivage génomique GeneArt constitue une méthode simple, fiable et rapide de détection de la formation d’une cassure double brin spécifique du locus.
Le kit de détection du clivage génomique GeneArt constitue une méthode simple, fiable et rapide de détection de la formation d’une cassure double brin spécifique du locus. Lorsque vous utilisez des outils de modification génomique pour obtenir des mutations ciblées, vous devez déterminer l’efficacité à laquelle ces nucléases clivent la séquence cible, en particulier avant d’entamer des procédés plus laborieux et onéreux relatifs au clonage et au séquençage.
Le kit de détection du clivage génomique GeneArt contient tous les réactifs requis avant d’analyser le gel. Un échantillon de la population cellulaire modifiée sert de modèle de PCR directe pour une amplification avec des amorces spécifiques de la région ciblée. Le produit de PCR est ensuite dénaturé et hybridé de nouveau pour créer des disparités hétéroduplexes en cas de cassures double brin, ce qui se solde par l’introduction de l’indel. Ces disparités sont reconnues et clivées par l’enzyme de détection. Ce clivage est facilement détectable et quantifiable via l’analyse du gel.
  • Facile : aucun isolement d’ADN génomique, amplification par PCR directe
  • Rapide : temps de traitement total de 4 heures
  • Quantitatif : la densité de la bande gel est directement associée à l’introduction de l’indel cible
Recommended Storage
Store all at -5 to -30°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Contenu :
• Tampon de lyse cellulaire
• 1 flacon Proteinase K
• 1 tube Supermix PCR
• 1 tube Eau
• 1 tube Enzyme de détection T7E1
• 1 tube Tampon de réaction de détection T7E1
• 1 tube Modèle de contrôle et amorces
Conserver tous les composants entre -5° et -30°C.
Méthode de détection Amorce-sonde
Forme Liquide
Format Kit
Polymérase Polymérase Taq
Vitesse de réaction Rapide
Technique CRISPR-Cas9, nucléase à effecteur TAL
Type de produit Kit de détection du clivage génomique
Quantité 20 reactions
Site de reconnaissance INDEL
Suffisant pour 20 réactions
Nbre de réactions 20 réactions
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • GeneArt Genomic Cleavage Detection Kit
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Poly(oxy-1,2-ethanediyl) .alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-.omega.-hydroxy, Proteinase