Learn More
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ GLP1R-CRE-bla CHO-K1 Cells
Code produit 10742524
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
8 x 106 cellules
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10742524 8 x 106 cellules 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10742524 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur K1783
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
The GeneBLAzer™ GLP1R-CRE-bla CHO-K1 cells contain the human Glucagon-like Peptide 1 Receptor (GLP1R) stably integrated into the CellSensor™ CRE-bla CHO-K1 cell line.
The GeneBLAzer™ GLP1R-CRE-bla CHO-K1 cells contain the human Glucagon-like Peptide 1 Receptor (GLP1R) stably integrated into the CellSensor™ CRE-bla CHO-K1 cell line. CellSensor™ CRE-bla CHO-K1 cells (Cat. No. K1129) contain a beta-lactamase reporter gene under control of the CRE response element.
The GeneBLAzer™ GLP1R-CRE-bla CHO-K1 cells have been functionally validated for Z' factor and EC50 concentrations of established ligands. In addition, GeneBLAzer™ GLP1R-CRE-bla CHO-K1 cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary for each product.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion NM_002062.2
Entrée du dosage Gène rapporteur de la bêta-lactamase cellulaire
État des cellules Division cellulaire
Contenu et stockage Cellules K1783 GeneBLAzer™ GLP1R-CRE-bla CHO-K1
(le kit de chargement LiveBLAzer™-FRET B⁄G, la solution D et d’autres matériaux sont requis séparément ; reportez-vous au protocole).
Comprend :
• Cellules CHO-K1 GLP1R-CRE-bla GeneBLAzer™
• Protocole de dosage CHO-K1 GLP1R-CRE-bla GeneBLAzer™
• Certificat d’analyse
Les cellules CHO-K1 GLP1R-CRE-bla GeneBLAzer™ sont expédiées sur de la glace sèche et doivent être stockées immédiatement dans de l’azote liquide.
Méthode de détection Fluorescent
À utiliser avec (application) GPCR
Symbole de gène(s) GLP1R
Comprend Cellules GLP1R-CRE-bla CHO-K1, protocole de dosage GLP1R-CRE-bla CHO-K1, certificat d’analyse
État de la population Pool de cellules stables
Gamme de produits GeneBLAzer
Famille de protéines GPCR (récepteur couplé aux protéines G)
Quantité 8 x 106 cellules
Affichage Point final
Gène rapporteur BLA (bêta-lactamase)
Entrée cible GLP1R
Type Cellule GLP1R-CRE-bla CHO-K1
Lignée cellulaire CHO-K1
System Type GeneBLAzer™
Druggable Target GPCR