Learn More
Invitrogen™ GeneBLAzer™ In Vivo Detection Kit
Code produit 10432862
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
375 réactions
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10432862 375 réactions 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10432862 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 12578134
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Kit de détection In Vivo GeneBLAzer™
Le kit de détection in vivo GeneBLAzer™ mesure l’activité du rapporteur β-lactamine dans les cellules de mammifères vivants, à l’aide du substrat β-lactamine CCF2-AM. Le système de détection GeneBLAzer™ offre les avantages suivants :
  • Convient à une utilisation en tant que rapporteur sensible de l’expression génétique dans les cellules vivantes de mammifères à l’aide de la microscopie par fluorescence.
  • Fournit une lecture ratiométrique pour minimiser les différences dues à la variabilité du nombre de cellules, de la concentration du substrat, de l’intensité de la fluorescence et de la sensibilité aux émissions
  • Utilise un substrat non toxique, permettant une culture continue des cellules après analyse quantitative.
  • Compatible avec une grande variété d’applications, y compris les dosages transcriptionnels basés sur microplaques et la cytométrie en flux.
  • Offre une plateforme de développement de dosages flexible et simple pour l’expression génétique dans les cellules de mammifères.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Contenu et stockage Les kits de détection in vivo contiennent 50 μg de substrat CCF2-AM (assez pour 375 réactions à 96 puits).Le substrat doit être stocké à -20°C, dessiqué et protégé de la lumière.La stabilité de tous les réactifs est garantie pendant 6 mois, sous réserve d’un stockage correct.
    Méthode de détection Fluorescent
    Type de produit Kit de détection
    Quantité 375 réactions
    Format Kit
    Principales fonctions Dosages de rapporteur
    Gène rapporteur BLA (bêta-lactamase)
    Substrat Substrat bêta-lactamine
    Gamme de produits GeneBLAzer