Learn More
Thermo Scientific™ Cellules 293T PR-UAS-bla HEK GeneBLAzer™
Description
Les cellules PR-UAS-bla HEK 293T contiennent le domaine de liaison de ligand (LBD) du récepteur de progestérone humain (PR) fusionné au domaine de liaison de l’ADN de GAL4 intégré de façon stable dans la lignée cellulaire GeneBLAzer™UAS-bla HEK 293T. Les cellules GeneBLAzer™ UAS-bla HEK 293T expriment de façon stable un gène rapporteur de la bêta-lactamase sous le contrôle transcriptionnel d’une séquence activatrice en amont (UAS). Lorsqu’un agoniste se lie à la LBD de la protéine de fusion GAL4 (DBD)-PR (LBD), la protéine se lie à l’UAS, ce qui entraîne l'expression de la bêta-lactamase. Les cellules à division arrêtée (DA) sont disponibles en deux configurations : un kit de dosage (qui comprend des cellules et un substrat suffisant pour analyser 1 plaque de 384 puits) et un tube de cellules suffisant pour analyser 10 x plaques de 384 puits. Les cellules PR-UAS-bla HEK 293T sont fonctionnellement validées pour les concentrations Z’ et EC50 de R5020. En outre, les cellules PR-UAS-bla HEK 293T ont été testées pour des performances de dosage dans des conditions variables, notamment la concentration de DMSO, le nombre de cellules, le temps de stimulation et le temps de chargement du substrat (données disponibles sur demande). D’autres données de test utilisant d’autres stimuli sont également disponibles.
Spécification
Spécification
| Agonistes alternatifs | GW 3965, 24 (S), 25-Epoxycholestérol, 22 (R) OH-Cholestérol, 24 (S) OH-Cholestérol |
| Entrée du dosage | Gène rapporteur de la bêta-lactamase cellulaire |
| État des cellules | Division cellulaire |
| Contenu et stockage | -80°C |
| Méthode de détection | Fluorescent |
| Description | Cellules GeneBLAzer™ PR-UAS-bla HEK 293T, 2 x 106 cellules, liquide, lignée cellulaire HEK 293T, espèces humaines, division de l’état des cellules, méthode de détection fluorescente, cible des récepteurs nucléaires, rapporteur BLA (Bêta-Lactamase), phénotype cellulaire épithélial, propriétés de croissance et d’adhérence |
| À utiliser avec (application) | Pharma et biopharma, identification et validation des cibles et des dérivations |
| Cible thérapeutique | Récepteurs nucléaires |
| Nbre de cellules | 2 x 106 |
| Agoniste primaire | TO901317 |
| Afficher plus |