Learn More
MP Biomedicals™ Kit GeneClean
Code produit 15233667 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
200 préparations
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Conditionnement
15233667 200 préparations 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15233667 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 111001200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    297.00€
    282.45€ / 200 pièces
    Économisez 14.55€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Kit, solution ou gels GeneClean™
  • Le kit GENECLEAN™ comprend une suspension Glassmilk™ qui permet une flexibilité de taille et de volume de réaction.
  • Le kit GENECLEAN™ simplifie le processus de purification de l’ADN en trois étapes simples : Lier, laver et éluer
  • La précipitation à l’éthanol n’est jamais nécessaire et l’ADN purifié est immédiatement prêt pour une grande variété d’applications en aval.
  • Isolez l’ADN des gels et solutions d’agarose tamponnés TAE
  • Le kit GENECLEAN™ est utilisé pour purifier des fragments d’ADN de 200 bp à 20 kb à partir de solutions et de gels d’agarose.
  • Des exemples d’applications sont le dessalage, l’élimination des protéines des réactions enzymatiques, l’élimination des amorces et des nucléotides non incorporés des réactions enzymatiques, la séparation des linéarisés du vecteur non coupé et l’isolement des produits PCR à l’écart de l’ADN génomique.
Spécification
Concentration La nouvelle concentration de lavage / d’éthanol doit être ∽ 50 %
Contenu et stockage Conserver à température ambiante (15-30°C). La solution NaI doit être maintenue à l’abri de la lumière et des sources d’air libre pour empêcher l’oxydation. La solution NaI est conditionnée sous azote afin de réduire davantage les risques d’oxydation. La durée de conservation peut être prolongée en conservant à 4°C.
À utiliser avec (application) Des exemples d’applications sont le dessalage, l’élimination des protéines des réactions enzymatiques, l’élimination des amorces et des nucléotides non incorporés à partir de réactions enzymatiques, la séparation des linéarisés du vecteur non coupé et l’isolement des produits PCR à l’écart de l’ADN génomique
Nbre de réactions 200 préparations
pH Au-dessus de 500 bp : 4,5 M NaI pH 7,0 - 7,4 ; entre 200 et 500 bp : 4,5 M de NaI pH 6,0 ; NOUVEAU Lavoir : plage de pH : 7,4 - 8,0
Type de produit Kits et dosages
Forme Solution ou gels
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • GeneClean Kit
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium iodide