Learn More
Thermo Scientific™ Kit de purification de l’ADN génomique GeneJET
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Thermo Scientific™ GeneJET Genomic DNA Purification Kit is designed for rapid and efficient purification of high quality genomic DNA from various mammalian cell culture and tissue samples, whole blood, bacteria and yeast.
The kit utilizes silica-based membrane technology in the form of a convenient spin column, eliminating the need for expensive resins, toxic phenol-chloroform extractions, or time-consuming alcohol precipitation.
The standard procedure takes less than 20 minutes following cell lysis and yields purified DNA greater than 30 kb in size. Isolated DNA can be used directly in PCR, Southern blotting and enzymatic reactions.
Le kit utilise une technologie de membrane à base de silice sous la forme d’une colonne à centrifuger pratique, éliminant l’utilisation de résines coûteuses, d’extractions de phénol-chloroforme toxique ou de précipitations alcooliques chronophages.
La procédure standard s’effectue en moins de 20 minutes après la lyse cellulaire et génère de l’ADN purifié d’une taille supérieure à 30 kb. L’ADN isolé peut être utilisé directement dans la PCR, le transfert Southern et les réactions enzymatiques.
Points clés
• Universel : peut être utilisé pour les échantillons de cellules et de tissus à partir d’un large éventail de sources
• Efficace : rendements élevés d’ADN génomique à poids moléculaire élevé
• Rapide : procédure rapide de moins de 20 minutes après la lyse cellulaire
• Pratique : les colonnes de centrifugation sont fermées et assemblées avec les tubes de prélèvement
Applications
• L’ADN génomique isolé est idéal pour une utilisation dans les procédures de biologie moléculaire courantes, notamment :
• PCR et qPCR
• FastDigest et digestion par restriction classique
• transfert Southern
Spécification
Spécification
| Type de colonne | Colonne de centrifugation |
| Format | Colonne de centrifugation |
| Isolation Technology | Colonne de centrifugation |
| Type d’échantillon | Bactéries, Échantillons buccaux, Cellules, Tissus, Levures |
| À utiliser avec (application) | PCR quantitative en temps réel (qPCR), clonage, transfert de Southern, séquençage, sang |
| Compatibilité à haut débit | Non compatible avec des cadences élevées (manuel) |
| Gamme de produits | GeneJET |
| Type de produit | Kit de purification d’ADN génomique |
| Quantité | 50 préparations |
| Cible | ADN génomique |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- GENEJET GENOMIC KIT 50 PRE
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P330-Rincer la bouche.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: proteinase, glycerin, poly(oxy-1,2-ethanediyl), n-lauroylsarcosine sodium salt,sodium lauryl sulpha