Learn More
Thermo Scientific™ Kit de purification de l’ADN génomique GeneJET
Code produit 10410450 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 préparations
50 préparations
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10410450 250 préparations 1 pièce
10304400 50 préparations 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10410450 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur K0722
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Effectuez la purification de l’ADN génomique à base de membrane de silice à partir d’échantillons de tissus et de culture cellulaire, sang total, bactéries et levures de mammifères.
Thermo Scientific™ GeneJET Genomic DNA Purification Kit is designed for rapid and efficient purification of high quality genomic DNA from various mammalian cell culture and tissue samples, whole blood, bacteria and yeast.
The kit utilizes silica-based membrane technology in the form of a convenient spin column, eliminating the need for expensive resins, toxic phenol-chloroform extractions, or time-consuming alcohol precipitation.
The standard procedure takes less than 20 minutes following cell lysis and yields purified DNA greater than 30 kb in size. Isolated DNA can be used directly in PCR, Southern blotting and enzymatic reactions.
Le kit de purification de l’ADN génomique Thermo Scientific GeneJET est conçu pour la purification rapide et efficace d’ADN génomique haute qualité à partir de divers échantillons de tissus et de cultures de cellules mammifères, de sang total, de bactéries et de levure.
Le kit utilise une technologie de membrane à base de silice sous la forme d’une colonne à centrifuger pratique, éliminant l’utilisation de résines coûteuses, d’extractions de phénol-chloroforme toxique ou de précipitations alcooliques chronophages.
La procédure standard s’effectue en moins de 20 minutes après la lyse cellulaire et génère de l’ADN purifié d’une taille supérieure à 30 kb. L’ADN isolé peut être utilisé directement dans la PCR, le transfert Southern et les réactions enzymatiques.
Points clés
• Universel : peut être utilisé pour les échantillons de cellules et de tissus à partir d’un large éventail de sources
• Efficace : rendements élevés d’ADN génomique à poids moléculaire élevé
• Rapide : procédure rapide de moins de 20 minutes après la lyse cellulaire
• Pratique : les colonnes de centrifugation sont fermées et assemblées avec les tubes de prélèvement
Applications
• L’ADN génomique isolé est idéal pour une utilisation dans les procédures de biologie moléculaire courantes, notamment :
• PCR et qPCR
• FastDigest et digestion par restriction classique
• transfert Southern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de colonne Colonne de centrifugation
Contenu et stockage • 5 x 1.2 mL Proteinase K Solution; store at room temperature until opened, –20°C after opening
• 5 x 1 mL RNase A Solution; store at room temperature until opened, –20°C after opening
• 55 mL Digestion Solution; room temperature
• 2 x 60 mL Lysis Solution; room temperature
• 40 mL Wash Buffer I (concentrated); room temperature
• 40 mL Wash Buffer II (concentrated); room temperature
• 150 mL Elution Buffer; room temperature
• 250 GeneJET Purification Columns with Collection Tubes; room temperature
• 250 Collection Tubes; room temperature
Isolation Technology Colonne de centrifugation
Balance Mini
Type d’échantillon Bactéries, Échantillons buccaux, Cellules, Tissus, Levures, Yeast, Buccal Samples
Volume d’élution 200 μL
Type de produit final gDNA
À utiliser avec (application) PCR quantitative en temps réel (qPCR), clonage, transfert de Southern, séquençage, sang
Compatibilité à haut débit Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
Quantité 250 préparations
Conditions d’expédition Température ambiante
Heure du test < 20 min
Rendement ≤30 μg
Quantité de matériel de démarrage Bacteria: ≤109 cells
Cells: ≤106
Rodent Tail: 0.6 cm (rat), 0.5 cm (mouse)
Tissue: ≤20 mg
Whole Blood: ≤200 μL
Yeast: ≤108 cells
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • GeneJET Genomic DNA Purification Kit
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Proteinase, tritirachium album serine, glycerine, Sodium lauryl sulfate, Guanidine hydrochloride