Learn More
Thermo Scientific™ Kit de purification ARN GeneJET
Code produit 10558360 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 préparations
50 préparations
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10558360 50 préparations 1 pièce
10171080 250 préparations 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10558360 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur K0731
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    327.00€
    287.65€ / 1 pièces
    Économisez 39.35€
    12% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Purification d’ARN total à base de membrane de silice à partir de sang de mammifères, de cultures cellulaires et de tissus ainsi que d’insectes, de levures et de bactéries. Fourni dans un format de colonne de centrifugation pratique.
Le kit de purification d’ARN GeneJET est un système simple et efficace de purification de l’ARN total à partir de tissus, de cellules sanguines humaines, de bactéries, de levure et de cellules de mammifères en culture.
Le kit utilise une technologie de membrane à base de silice sous la forme d’une colonne de centrifugation pratique, éliminant l’utilisation fastidieuse de gradients de chlorure de césium, de précipitation alcoolique ou d’extraction de phénol-chloroforme toxique.
Les molécules d’ARN d’une longueur supérieure à 200 nucléotides peuvent être isolées avec le kit de purification d’ARN GeneJET en 15 minutes après l’étape de lyse. L’ARN purifié de haute qualité peut être utilisé dans une large palette d’applications en aval, y compris la RT-PCR, RT-qPCR, le transfert Northern et d’autres analyses reposant sur l’ARN.
Points clés
  • Universel : peut être utilisé pour les échantillons de cellules et de tissus provenant d’un large éventail de sources : sang de mammifères, cultures de cellules de mammifères, tissus de mammifères, insectes, levures et bactéries
  • Efficace : rendements élevés de l’ARN total
  • Rapide : 15 minutes après l’étape de lyse
  • Pur : rapport A260 / 280 > 1,9
  • Pratique : colonnes de centrifugation fermées et assemblées avec les tubes de prélèvement
Applications
  • Extraction rapide d’ARN de haute pureté, idéale pour toutes les procédures de biologie moléculaire conventionnelle, notamment :
    • PCR en temps réel
    • RT-qPCR
    • Transfert Northern
    • Dosage de protection de nucléase
  • Protéinase K
  • Tampon de lyse
  • Tampon de nettoyage 1 (concentré)
  • Tampon de nettoyage 2 (concentré)
  • Eau, exempte de nucléase
  • Colonnes de purification GeneJETRNA (pré-assemblées avec tubes de prélèvement)
  • Tubes de prélèvement (2 ml)
  • Tubes de prélèvement (1,5 ml)
  • Protocole détaillé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage • 600 μL Proteinase K; store at room temperature until opened, -20°C after opening
• 40 mL Lysis Buffer; room temperature
• 40 mL Wash Buffer 1 (concentrated); room temperature
• 23 mL Wash Buffer 2 (concentrated); room temperature
• 30 mL Nuclease-free Water; room temperature
• 50 GeneJET RNA Spin Columns with Collection Tubes; For better long-term performance, it is recommended to store the purification columns at 2°C-8°C.
• 50 Collection Tubes (2 mL); room temperature
• 50 Collection Tubes (1.5 mL); room temperature
Isolation Technology Colonne de centrifugation de silice
Temps de purification 15 min. (Après homogénéisation des échantillons)
Volume d’élution 50 à 100 μl
Type d’échantillon Bactéries, sang, cellules, tissus, levures, insectes, réactions enzymatiques (digestions DNase, marquage / purification de l’ARN, IVT), sang, cellules, tissus, levure, Insects, Enzymatic Reactions
Type de produit final ARN total
Compatibilité à haut débit Non compatible avec le haut débit (manuel)
À utiliser avec (application) RT-PCR, qPCR, construction de bibliothèques d’ADNc, NGS, analyse microarray, hybridation de transfert, transfert Northern, traduction in vitro, dosages de protection de nucléases, marquage des acides nucléiques
Quantité 50 préparations
Balance Mini
Conditions d’expédition Température ambiante
Quantité de matériel de démarrage Bactéries : ≤109 cellules
Sang : 0,5 ml
Cellules : ≤107
Tissus et insectes : 30 mg
Levures : ≤4 x 108 cellules
Réactions enzymatiques : ≤100 μl
Rendement Jusqu’à 160 μg