Learn More
Thermo Scientific™ GeneJET Stabilized and Fresh Whole Blood RNA Kit
Code produit 15235106 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 préparations
Conditionnement:
50 réactions
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15235106 50 préparations 50 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15235106 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur K0871
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Purifiez l’ARN total de haute qualité à partir de sang total frais ou congelé, ainsi que le sang prélevé dans les tubes PAXgene et Tempus
Le kit d’ARN de sang total stabilisé et frais GeneJET™ est conçu pour une purification rapide et efficace de l’ARN total de haute qualité à partir de divers échantillons de sang total : échantillons de sang frais, congelé, animal ou humain, stabilisés à l’aide de stabilisants commerciaux tels que Tempus™ et PAXgene™.
Le kit utilise une technologie de membrane à base de silice sous la forme d’une colonne à centrifuger pratique, éliminant l’utilisation de résines coûteuses, d’extractions de phénol-chloroforme toxique ou de précipitations alcooliques chronophages. Le kit comprend une DNase l pour l’élimination enzymatique de l’ADN génomique. L’ARN peut être isolé du sang total en moins de 30 minutes (lyse cellulaire et traitement de la DNase l inclus).
Points clés
  • Polyvalent : compatible avec le sang frais et congelé, les couches leucocyto-plaquettaires, ainsi que le sang prélevé dans des tubes PAXgene™ et Tempus™
  • Pratique : le tampon de lyse spécialement optimisé convient à la stabilisation de l’ARN jusqu’à 48 h
  • Efficace : jusqu’à 4 µg d’ARN total provenant de 500 µl de sang humain sain
  • Pur : isole l’ARN total intact exempt de tout inhibiteur de RT-qPCR
Applications
L’ARN total isolé peut être utilisé dans :
  • PCR en temps réel
  • RT-qPCR
  • Transfert Northern
Contenu
  • Tampon de lyse
  • Tampon de nettoyage 1 (conc.)
  • Tampon de nettoyage 2 (conc.)
  • Dnase l (lyophilisée)
  • Tampon de reconstitution de DNase I
  • 2 tampons de DNase I
  • Solution de chlorure de manganèse
  • Eau, exempte de nucléase
  • Colonnes de purification d’ARN GeneJET pré-assemblées avec des tubes de prélèvement
  • Tubes de prélèvement, 2 ml
  • Tubes de prélèvement, 1,5 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 2X
Contenu et stockage For better long-term performance, it is recommended to store the purification columns at 2°C-8°C.
Format Colonne de centrifugation
Isolation Technology Colonne de centrifugation
Temps de purification 30 min.
Type d’échantillon Sang
Compatibilité à haut débit Non compatible avec le haut débit (manuel)
À utiliser avec (application) PCR quantitative en temps réel (qPCR), PCR par transcriptase inverse (RT-PCR), dosages de protection de nucléase, marquage des acides nucléiques, transfert de Northern, construction de bibliothèques d’ADNc
Nbre de réactions 50 préparations
Gamme de produits GeneJET
Quantité 50 préparations
Target ARN total