Learn More
Alla France™ Densimètre pour acide nitrique / sulfurique
Description
- Densimètre de qualité commerciale
- Mesure la densité relative de l’acide nitrique ou sulfurique
- Portée de 1,000 à 2,000 g/ml
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 de chaque |
| Type | Densimètre pour acide à usage général |
| Précision | ±0,010 g/ml |
| Longueur (métrique) | 300 mm |
| Plage de densité relative | 1,000 à 2,000 g/ml |