Learn More
Fisherbrand™ Centrifugeuse multifonction
Code produit 30138927 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
8 x 15 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
30138927 8 x 15 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30138927
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1075.00€
    878.41€ / 1 pièces
    Économisez 196.59€
    18% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Centrifugeuse puissante dans un format de plan de travail complet.
Centrifugeuse puissante pour les exigences de centrifugation de volume moyen à élevé. Idéal pour un large éventail de centres de laboratoire et d’analyse, notamment :
  • Contrôle qualité
  • Médecine légale
  • Chimie et industrie
  • Produits alimentaires et boissons
  • Microbiologie
  • Sciences de l’environnement
  • Recherche pharmaceutique
  • Diagnostics cliniques
  • Chimie des protéines
  • Biologie cellulaire et moléculaire
Fonction supplémentaire
  • La vitesse puissante et réglable (500 à 6 000 RPM) peut être définie en RPM ou en RCF
  • Programmable avec mémoire pour jusqu’à 8 programmes
  • Temps réglable (30 secondes à 60 minutes ou en continu)
  • Accélération rapide et ralentissement électronique (temps de décélération de< 60 secondes)
  • Spiromètre sans broyeur à contrôle numérique pour un contrôle précis de la vitesse et aucun entretien du moteur requis
Conception optimale
  • Écran numérique rétro-éclairé facile à lire
  • Retrait du rotor sans outil pour un chargement et un nettoyage pratiques
  • couvercle transparent/portail de vision pour permettre la vérification de la vitesse sans contact par tachomètre sans contact
  • Taille de la table de travail (WRC) : empreinte compact pour l’utilisation dans l’espace de travail
Sécurité intégrée
  • Les caractéristiques de sécurité aident à garantir qu’il ne fonctionnera pas lorsque le couvercle est ouvert, que l’appareil est bloqué ou que l’appareil est déséquilibre
  • Le déverrouillage manuel du couvercle permet aux utilisateurs d’ouvrir le couvercle en cas de panne de courant et empêche la perte d’échantillons
Les demandes supplémentaires comprennent :
  • Biochimie
  • Microbiologie clinique
  • Préparation du prélèvement de sang
  • Banque de sang
  • Immunologie
  • Anatomie pathologique
Caractéristiques :
  • Couleur : gris/bleu
  • Dimensions (L x L x H) : 14,4 x 11,5 x 5,8 po (36,6 x 29,3 x 14,8 cm)
  • Plage de vitesse : 500 à 6 000 rpm
  • FCE : de 33 x g à 4 668 xg (FCE maximum calculé) avec un tube de 15 ml typique
  • Capacité : rotor à tubes de 15 ml à 8 emplacements : volume liquide maximal de 120 ml au total
  • Plages de temps de traitement : de 30 secondes à 60 minutes ou en continu
Spécification
Certifications/Conformité CE, UKCA, RoHS3, WEEE
Capacité 8 x 15 ml
FCR max. 4,668 x g
Vitesse max. 6,000 rpm
Réfrigéré No
Garantie 5 ans
Dimensions (L x l x H) extérieures 36.58 x 29.21 x 14.73 cm
Poids net 4.5 kg
Tension 100/240 V
Fréquence 50 à 60 Hz
Type de produit Centrifugeuse multifonction