Learn More
- Home
- Products
- Humidité et hygrométrie
- Densimètres
- Alla France™ Densimètre à usage général
Alla France™ Densimètre à usage général
Code produit 11743193
Change view
Click to view available options
Plage de densité relative:
0,140 à 0,150 g/ml
0,150 à 0,160 g/ml
0,160 à 0,170 g/ml
0,170 à 0,180 g/ml
0,180 à 0,190 g/ml
0,600 à 0,700 g/ml
0,700 à 0,800 g/ml
0,800 à 0,900 g/ml
0,850 à 0,900 g/ml
0,900 à 0,950 g/ml
0,900 à 1,000 g/ml
1,050 à 1,100 g/ml
1,200 à 1,250 g/ml
1,250 à 1,300 g/ml
1,300 à 1,350 g/ml
1,300 à 1,400 g/ml
1,350 à 1,400 g/ml
1,400 à 1,450 g/ml
1,400 à 1,500 g/ml
1,500 à 1,600 g/ml
1,600 à 1,700 g/ml
1,700 à 1,800 g/ml
Longueur (métrique):
250 mm
270 mm
300 mm
Conditionnement:
1 pièce
23 product options available for selection
| Code produit | Plage de densité relative | Longueur (métrique) | unitSize |
|---|---|---|---|
| 11743193 | 1,300 à 1,400 g/ml | 300 mm | 1 pièce |
| 11763183 | 0,700 à 0,800 g/ml | 300 mm | - |
| 11783183 | 0,900 à 1,000 g/ml | 300 mm | 1 pièce |
| 11753193 | 1,400 à 1,500 g/ml | 300 mm | 1 pièce |
| 11763193 | 1,500 à 1,600 g/ml | 300 mm | 1 pièce |
| 11773193 | 1,600 à 1,700 g/ml | 300 mm | 1 pièce |
| 11783193 | 1,700 à 1,800 g/ml | 300 mm | 1 pièce |
| 11783413 | 0,600 à 0,700 g/ml | 250 mm | 1 pièce |
| 11793413 | 0,700 à 0,800 g/ml | 250 mm | 1 pièce |
| 11703423 | 0,800 à 0,900 g/ml | 250 mm | 1 pièce |
| 11763423 | 0,140 à 0,150 g/ml | 250 mm | 1 pièce |
| 11793423 | 0,170 à 0,180 g/ml | 250 mm | 1 pièce |
| 11773423 | 0,150 à 0,160 g/ml | 250 mm | 1 pièce |
| 11783423 | 0,160 à 0,170 g/ml | 250 mm | 1 pièce |
| 11703433 | 0,180 à 0,190 g/ml | 250 mm | 1 pièce |
| 11773433 | 0,900 à 0,950 g/ml | 270 mm | 1 pièce |
| 11763433 | 0,850 à 0,900 g/ml | 270 mm | 1 pièce |
| 11743443 | 1,050 à 1,100 g/ml | 270 mm | 1 pièce |
| 11758083 | 1,200 à 1,250 g/ml | 270 mm | 1 pièce |
| 11768083 | 1,250 à 1,300 g/ml | 270 mm | 1 pièce |
| 11778083 | 1,300 à 1,350 g/ml | 270 mm | 1 pièce |
| 11788083 | 1,350 à 1,400 g/ml | 270 mm | 1 pièce |
| 11798083 | 1,400 à 1,450 g/ml | 270 mm | 1 pièce |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit
11743193
Fournisseur
Alla France™
Code fournisseur
3010FG130/20qp
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Densimètre standard en verre
• Densimètre divisions 1 g/l, long 300mm
• Densimètre
• Densimètre divisions 1 g/l, long 300mm
• Densimètre
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 de chaque |
| Type | Densimètre |
| Précision | ±0,002 g/ml |
| Longueur (métrique) | 300 mm |
| À utiliser avec (application) | Pour une utilisation générale |
| Plage de densité relative | 1,300 à 1,400 g/ml |