Learn More
Alla France™ Densimètre à usage général
Código de producto. 11763183
Change view
Click to view available options
Plage de densité relative:
0,140 à 0,150 g/ml
0,150 à 0,160 g/ml
0,160 à 0,170 g/ml
0,170 à 0,180 g/ml
0,180 à 0,190 g/ml
0,600 à 0,700 g/ml
0,700 à 0,800 g/ml
0,800 à 0,900 g/ml
0,850 à 0,900 g/ml
0,900 à 0,950 g/ml
0,900 à 1,000 g/ml
1,050 à 1,100 g/ml
1,200 à 1,250 g/ml
1,250 à 1,300 g/ml
1,300 à 1,350 g/ml
1,300 à 1,400 g/ml
1,350 à 1,400 g/ml
1,400 à 1,450 g/ml
1,400 à 1,500 g/ml
1,500 à 1,600 g/ml
1,600 à 1,700 g/ml
1,700 à 1,800 g/ml
Longueur (métrique):
250 mm
270 mm
300 mm
Tamaño de la unidad:
1 pièce
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Plage de densité relative Longueur (métrique) unitSize
11763183 0,700 à 0,800 g/ml 300 mm -
11783183 0,900 à 1,000 g/ml 300 mm 1 pièce
11753193 1,400 à 1,500 g/ml 300 mm 1 pièce
11743193 1,300 à 1,400 g/ml 300 mm 1 pièce
11763193 1,500 à 1,600 g/ml 300 mm 1 pièce
11773193 1,600 à 1,700 g/ml 300 mm 1 pièce
11783193 1,700 à 1,800 g/ml 300 mm 1 pièce
11783413 0,600 à 0,700 g/ml 250 mm 1 pièce
11793413 0,700 à 0,800 g/ml 250 mm 1 pièce
11703423 0,800 à 0,900 g/ml 250 mm 1 pièce
11763423 0,140 à 0,150 g/ml 250 mm 1 pièce
11793423 0,170 à 0,180 g/ml 250 mm 1 pièce
11773423 0,150 à 0,160 g/ml 250 mm 1 pièce
11783423 0,160 à 0,170 g/ml 250 mm 1 pièce
11703433 0,180 à 0,190 g/ml 250 mm 1 pièce
11773433 0,900 à 0,950 g/ml 270 mm 1 pièce
11763433 0,850 à 0,900 g/ml 270 mm 1 pièce
11743443 1,050 à 1,100 g/ml 270 mm 1 pièce
11758083 1,200 à 1,250 g/ml 270 mm 1 pièce
11768083 1,250 à 1,300 g/ml 270 mm 1 pièce
11778083 1,300 à 1,350 g/ml 270 mm 1 pièce
11788083 1,350 à 1,400 g/ml 270 mm 1 pièce
11798083 1,400 à 1,450 g/ml 270 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11763183 Proveedor Alla France™ N.º de proveedor 3010FG070/20qp
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Densimètre standard en verre
• Densimètre divisions 1 g/l, long 300mm
• Densimètre
Especificaciones
Quantité 1 de chaque
Type Densimètre
Précision ±0,002 g/ml
Longueur (métrique) 300 mm
À utiliser avec (application) Pour une utilisation générale
Plage de densité relative 0,700 à 0,800 g/ml
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.