Learn More
Fisherbrand™ 120 - Agitateur-circulateur chauffant numérique à usage général avec pompe intégrée pour applications externes
Code produit 17225566 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Gamme de températures:
de -20°C à +120°C
Circulation externe:
Oui
Poids (métrique):
2,3 kg
Tension:
230 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Gamme de températures Circulation externe Poids (métrique) Tension unitSize
17225566 de -20°C à +120°C Oui 2,3 kg 230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17225566
 Article restreint
Expédition estimée: 30-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Ce circulateur chauffant numérique à usage général offre une excellente stabilité et un contrôle précis de la température pour les applications exigeantes nécessitant une régulation précise de la température. Fonctionne dans une plage de températures ambiantes de +5 °C à 120 °C ou jusqu'à -15 °C avec °un accessoire de refroidissement en option.
  • La température varie de 5 °C à 120 °C (avec des bains de plus de 5 L), à 15 °C à 120 °C (avec °des bains de 5 L).
  • Les capacités de refroidissement/chauffage peuvent être atteintes avec une unité de refroidissement.
  • Interface utilisateur simple et intuitive avec molette et deux boutons de fonction
  • Affichage LED clair et lumineux à 4 chiffres
  • Pompe intégrée pour application externe
  • Alarme visuelle et détection de niveau de liquide bas
  • étalonnage utilisateur en 2 points
  • 3 préréglages de température
Applications :
  • Laboratoires cliniques, de microbiologie et d'anatomopathologie pour la préparation, la décongélation et l'incubation des milieux de culture.
  • Recherche universitaire sur le contrôle de la température des spectrophotomètres, des réfractomètres et des cuves à double enveloppe
  • Laboratoires industriels pour l'étalonnage des sondes de température, l'analyse de l'eau, le contrôle qualité des produits, les analyses pétrochimiques, les essais de matériaux et les analyses d'échantillons de lait.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Communications Numérique
Type de condenseur Refroidissement par air
Puissance de refroidissement -15° C (avec glacière d’immersion en option)
Débit 16 l/min
Gamme de températures de -20°C à +120°C
Type Cryothermostat
Affichage LED à 4 chiffres
Circulation externe Oui
Pression max. 210 mbar
Stabilité de la température ±0,05°C
Poids (impériale) 5.1 lb.
Poids (métrique) 2,3 kg
Tension 230 V
Puissance 1300 W
Fréquence 50/60 Hz