Learn More
Fisherbrand™ 100 - Agitateur-circulateur chauffant numérique à usage général
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
- La température varie de 5 °C à 100 °C (avec des bains de plus de 5 L), à 15 °C à 100 °C (avec °des bains de 5 L).
- Les capacités de refroidissement/chauffage peuvent être atteintes avec une unité de refroidissement.
- Interface utilisateur simple et intuitive avec molette et deux boutons de fonction
- Affichage LED clair et lumineux à 4 chiffres
- Alarme visuelle et détection de niveau de liquide bas
- étalonnage utilisateur en 2 points
- 3 préréglages de température
Applications :
- Laboratoires cliniques, de microbiologie et d'anatomopathologie pour la préparation, la décongélation et l'incubation des milieux de culture.
- Recherche universitaire sur le contrôle de la température des spectrophotomètres, des réfractomètres et des cuves à double enveloppe
- Laboratoires industriels pour l'étalonnage des sondes de température, l'analyse de l'eau, le contrôle qualité des produits, les essais pétrochimiques, les essais de matériaux et les analyses d'échantillons de lait.
Informations sur la commande
Tube de bain en acier inoxydable inoxydable de type 2 ;
Spécification
Spécification
| Capacité (impériale) | 13,2 gal |
| Capacité (métrique) | 50 L |
| Communications | Numérique |
| Type de condenseur | Refroidissement par air |
| Débit | 0 à 13 l/min. |
| Gamme de températures | 0°C à 100°C |
| Type | Cryothermostat |
| Affichage | LED à 4 chiffres |
| Circulation externe | Non |
| Poids (impériale) | 4.6 lb. |
| Afficher plus |